Merck
880730C
Avanti
18:1 PEG1000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880730C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-1000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (880730C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (880730C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880730C
stężenie
10 mg/mL (880730C-25mg)
25 mg/mL (880730C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
GAPHFOOXSGWGKG-QOYAZRIPSA-N
Zastosowanie
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-1000] (18:1 PEG1000 PE) jest odpowiednia dla fluorescencyjnych liposomów szczepionych PEG/fluorescencyjnych liposomów stealth lub liposomów.
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że fosfolipidy sprzężone z glikolem polietylenowym (PEG) chronią steryczną naturę liposomów. Dlatego też są one powszechnie zalecane do stosowania w formulacji liposomów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880730C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880730C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G F Peacock et al.
Drug delivery, 10(1), 29-34 (2003-01-30)
A new cholesterol-carborane conjugate (BCH) has been synthesized as a potential targeting agent for boron neutron capture therapy (BNCT) of cancers. The compound is extremely water insoluble and was formulated in two liposomal formulations to determine if the compound could
Maria C Sandström et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(8), 4192-4198 (2007-03-09)
Polyethylene glycol (PEG)-conjugated lipids are commonly employed for steric stabilization of liposomes. When added in high concentrations PEG-lipids induce formation of mixed micelles, and depending on the lipid composition of the sample, these may adapt either a discoidal or a