Key Documents
HS120223
Weigh Boat
Medium, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Synonim(y):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiały
square blue polystyrene
rozmiar
medium
Właściwości
Anti-static
opakowanie
pk of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120223
dł. × szer. × wys.
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
kolor
blue
Opis ogólny
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Cechy i korzyści
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1