HS120847
Triangular Pill Counting Tray
sterile; electron beam irradiated
Synonim(y):
capsule counting tray
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile; electron beam irradiated
Właściwości
to hold round pills and capsules
opakowanie
pack of 30 ea (3 x packs of 10 individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120847
dł. × szer. × wys.
23.0 in. × 23.0 in. × 1.3 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeznaczone do jednorazowego użytku, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu podczas pobierania próbek partii lub dystrybucji tabletek i kapsułek.
Do okrągłych tabletek.
Dostępne zarówno w wersji sterylnej, jak i niesterylnej, zgodnie z przeznaczeniem.
Cechy i korzyści
- Jednorazowe, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia chemicznego dla bezpieczeństwa pacjenta
- Wykonane z polistyrenu spożywczego FDA w pomieszczeniu czystym klasy 8 ISO
- Spełnia wymagania kontroli jakości i GMP w zakresie pobierania próbek partii produkcyjnych
- Trwałe i nietłukące tace wykonane z obojętnego, wolnego od BSE/TSE materiału
Wygoda
- Wylewka w rogu do kontroli dozowania
- Ergonomiczna szpatułka (długość - 6,9 cala/17,6 cm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)