HS120845
Rectangular Capsule/Tablet Counting Tray
sterile; electron beam irradiated
Synonim(y):
pill counting tray
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile; electron beam irradiated
Właściwości
to hold size 00 to 2 tablets and capsules
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120845
dł. × szer. × wys.
10.3 in. × 5.2 in. × 0.5 in.
Opis ogólny
Do kapsułek / tabletek o rozmiarze od 00 do 2.
Dostępne zarówno w wersji sterylnej*, jak i niesterylnej.
Cechy i korzyści
- Jednorazowego użytku, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta bez chemicznego zanieczyszczenia krzyżowego
- Wykonane z polistyrenu klasy spożywczej FDA w pomieszczeniu czystym klasy ISO 8
- Spełnia wymagania kontroli jakości i GMP dotyczące pobierania próbek z partii produkcyjnych
- Trwałe i nietłukące się tace wykonane z obojętnego, wolnego od BSE/TSE materiału
- Wylewka w rogu do kontroli dozowania
- Ergonomiczna szpatułka (długość - 6,9 cala/17,6 cm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)