Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HS120679
Dual Purpose Scoops
size large, black, sterile; electron beam irradiated
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.71
Materiały
black
polystyrene
rozmiar
large
sterylność
sterile; electron beam irradiated
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120679
dł. × szer. × wys.
127 mm × 88.9 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Sterylny, dwufunkcyjny czerpak to unikalne, ekonomiczne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcję czerpaka i łódki wagowej w jednym produkcie. Proces ważenia został usprawniony, teraz wystarczy pobrać próbkę materiału z czerpaka i umieścić ją bezpośrednio na wadze. Eliminuje to potrzebę stosowania szalki lub papieru do ważenia i oszczędza cenne miejsce w laboratorium. Po zakończeniu czerpak z podwójnym roztworem jest jednorazowy.
Cechy i korzyści
  • Sterylny
  • Wykonany z antystatycznego polistyrenu, który jest wodoodporny i zmniejsza ryzyko przywierania materiałów do łyżki.
  • Dostarczany i przechowywany na płasko, a gdy jest gotowy do użycia, można go łatwo złożyć, wkładając zatrzask blokujący do otworu
  • Zatrzask blokujący zapewnia kształt czerpaka, który pomaga zatrzymać materiały
  • Powłoka odporna na proszki, żele i substancje półstałe
  • Szeroka konstrukcja końcówki utrzymuje miarkę stabilnie na wadze i umożliwia łatwe nabieranie i dozowanie materiałów
  • Jednorazowego użytku
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)