Kluczowe dokumenty
HS120881
Hexagonal weighing boats
size S, anti-static, sterile; electron beam irradiated
Synonim(y):
szalka ważąca, łódź ważąca
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NA.74
Materiały
hexagonal white polystyrene
rozmiar
S
sterylność
sterile; electron beam irradiated
Właściwości
anti-static
opakowanie
pack of 200 ea (40 x packs of 5 ea)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120881
dł. × szer. × wys.
1.5 in. (3.8 cm) × 1 in. (2.5 cm) × .4 in. (.9 cm)
pojemność
6 mL
Opis ogólny
  • Sześciokątne szalki wagowe są idealne do przenoszenia próbek do ważenia.
  • Elastyczne szalki można łatwo wyginać, tworząc wylewki do przenoszenia próbek bez rozlewania i zapobiegając ich utracie.
  • Płaskie dno i nachylone prowadnice zapewniają dokładne przenoszenie.
  • Te antystatyczne, polistyrenowe szalki nie reagują z większością substancji.
  • Odporne chemicznie na większość substancji chemicznych, w tym słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
  • Kompatybilne z mikrofalowymi analizatorami wilgoci.
  • Odporność na temperatury do 70°C (158°F).
Zastosowanie
Dla nauk przyrodniczych lub badań molekularnych, biofarmaceutycznych i środowiskowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)