HS120568
Sprout® Plus Mini Centrifuge Portable Kit
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set (plus 12V adapter)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Właściwości
to hold 16 x 0.2 mL tubes
to hold 6 x 1.5/2 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120568
Parametry
2000 × g max. RCF (max.)
6,000 rpm speed (max.)
Opis ogólny
Wiruj próbki w drodze
Zestaw przenośnej wirówki firmy Heathrow Scientific oferuje wygodny sposób odwirowywania i przygotowywania próbek poza konwencjonalnym laboratorium, aby zapobiec ich zepsuciu
Natychmiastowe przetwarzanie w terenie, które jest łatwe w użyciu i oferuje przenośną wygodę
Zestaw zawiera miniwirówkę Sprout Plus bezpiecznie umieszczoną w skrzynce transportowej DuraPorter
Specjalnie zaprojektowana wkładka do umieszczenia wirówki, wszystkich jej akcesoriów i zawiera 16-miejscowy stojak na mikroprobówki. Pojemnik DuraPorter jest przezroczysty, co zapewnia widoczność próbek i kontrolę integralności.
Zestaw przenośnej wirówki firmy Heathrow Scientific oferuje wygodny sposób odwirowywania i przygotowywania próbek poza konwencjonalnym laboratorium, aby zapobiec ich zepsuciu
Natychmiastowe przetwarzanie w terenie, które jest łatwe w użyciu i oferuje przenośną wygodę
Zestaw zawiera miniwirówkę Sprout Plus bezpiecznie umieszczoną w skrzynce transportowej DuraPorter
Specjalnie zaprojektowana wkładka do umieszczenia wirówki, wszystkich jej akcesoriów i zawiera 16-miejscowy stojak na mikroprobówki. Pojemnik DuraPorter jest przezroczysty, co zapewnia widoczność próbek i kontrolę integralności.
Cechy i korzyści
- Rotory SnapSpin bez użycia narzędzi
- Opcja szybkiego obracania
- Zawiera zasilacz samochodowy 12 V i niskonapięciowy, podwójnie izolowany zasilacz (100-240 VAC, 50/60 Hz) z 4 wymiennymi wtyczkami
- DuraPorter® jest wykonany z wytrzymałego poliwęglanu.
- DuraPorter® posiada silikonową wodoszczelną uszczelkę i trzy zatrzaski pokrywy
- Zamykany na zamek błyskawiczny (brak w zestawie)
Opakowanie
ZAWIERA:
- Mini wirówka Sprout
- 6-miejscowy rotor na probówki SnapSpin 1,5/2,0 ml
- 16-miejscowy rotor na probówki SnapSpin 0,2 ml (pojedyncze lub 2x8 pasków)
- 6 adapterów do probówek (0,2 ml)
- 6 adapterów do probówek (0,5 ml)
- 4 o-ringi
- Walizka do przechowywania rotorów i adapterów
- Stojak na probówki na 16 miejsc
- Niskonapięciowy, podwójnie izolowany zasilacz z 4 wymiennymi wtyczkami
- DuraPorter
- Przenośna walizka na wirówkę Wkładki
- Stojak na probówki na 16 miejsc
- Przegródki na zestaw
- Podstawka Sprout
- Przenośny adapter 12 V do wirówki Sprout
Informacje prawne
Duraporter is a registered trademark of Heathrow Scientific
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)