Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA058859
Sigma-Aldrich
Anti-VGAT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SLC32A1, Anti-VIAAT, Anti-bA122O1.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
ATSVSNKSQAKMSGMFARMGFQAATDEEAVGFAHCDDLDFEHRQGLQMDILKAEGEPCGDEGAEAPVEGDIHYQRGSGAPLPPSGSKDQVG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
nośnik substancji rozpuszczonych rodzina 32 członek 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83027
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Borislav Dejanovic et al.
Neurobiology of disease, 67, 88-96 (2014-02-25)
Gephyrin is a postsynaptic scaffolding protein, essential for the clustering of glycine and γ-aminobutyric acid type-A receptors (GABAARs) at inhibitory synapses. An impairment of GABAergic synaptic inhibition represents a key pathway of epileptogenesis. Recently, exonic microdeletions in the gephyrin (GPHN)
Joshua J White et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(24), 8231-8245 (2014-06-13)
Cerebellar circuits are patterned into an array of topographic parasagittal domains called zones. The proper connectivity of zones is critical for motor coordination and motor learning, and in several neurological diseases cerebellar circuits degenerate in zonal patterns. Despite recent advances
Shih-Hsiu J Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(38), 12745-12761 (2014-09-19)
Most excitatory synapses in the mammalian brain are formed on dendritic spines, and spine density has a profound impact on synaptic transmission, integration, and plasticity. Membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) proteins are intracellular scaffolding proteins with well established roles in synapse
Ali Mehanna et al.
Experimental neurology, 261, 147-155 (2014-06-27)
The immune system plays important functional roles in regeneration after injury to the mammalian central and peripheral nervous systems. After damage to the peripheral nerve several types of immune cells, invade the nerve within hours after the injury. To gain
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA058859-100UL4061836345228
HPA058859-25UL4061841631583