Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA058448
Sigma-Aldrich
Anti-TNNT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ANM, Anti-FLJ98147, Anti-MGC104241, Anti-NEM5, Anti-STNT, Anti-TNT, Anti-TNTS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
EEEEAPEEPEPVAEPEEERPKPSRPVVPPLIPPKIPEGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNT1(7138)
Opis ogólny
Troponina T1 (TNNT1) znajduje się na ludzkim chromosomie 19q13.4. Kodowane białko składa się z 261 aminokwasów i ulega specyficznej ekspresji w wolnych mięśniach szkieletowych.
Immunogen
troponina T typu 1 (szkieletowa, wolna)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TNNT1 zostało użyte w barwieniu immunohistochemicznym.
Działania biochem./fizjol.
Troponina T1 (TNNT1) odgrywa istotną rolę w regulacji wapniowej skurczu i rozkurczu mięśni poprzecznie prążkowanych. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem miopatii nemalinowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87837
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histone deacetylase inhibition elicits an evolutionarily conserved self-renewal program in embryonic stem cells.
Ware C B, et al.
Cell Stem Cell, 4(4), 359-369 (2009)
TNNT1, TNNT2, and TNNT3: Isoform Genes, Regulation, and Structure-Function Relationships.
Wei B and Jin J P
Gene, 582(1), 1-13 (2016)
Joshua S Clayton et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 142-142 (2020-08-21)
Ovine congenital progressive muscular dystrophy (OCPMD) was first described in Merino sheep flocks in Queensland and Western Australia in the 1960s and 1970s. The most prominent feature of the disease is a distinctive gait with stiffness of the hind limbs
Alice Rannou et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 18, 446-463 (2020-07-23)
Myocardial infarction is one of the leading causes of mortality and morbidity worldwide. Whereas transplantation of several cell types into the infarcted heart has produced promising preclinical results, clinical studies using analogous human cells have shown limited structural and functional
Cecilia Lindskog et al.
BMC genomics, 16, 475-475 (2015-06-26)
To understand cardiac and skeletal muscle function, it is important to define and explore their molecular constituents and also to identify similarities and differences in the gene expression in these two different striated muscle tissues. Here, we have investigated the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA058448-100UL4061837044465
HPA058448-25UL4061841631293