Kluczowe dokumenty
HPA010871
Sigma-Aldrich
Anti-MUC3A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fragment, Anti-Intestinal mucin-3B, Anti-MUC-3B, Anti-Mucin-3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
PCPGTITITIVPASPTDPCVEMDPSTEATSPPTTPLTVFPFTTEMVTCPTSISIQTTLTTYMDTSSMMPESESSISPNASSSTGTGTVPTNTVFTSTRLPTSETWLSNSSVIPLPLPGVSTIPLTMKPSSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC3A(4584)
Opis ogólny
MUC3A (mucyna 3A) należy do rodziny mucyn nabłonkowych, które są zarówno wydzielanymi, jak i powierzchniowymi glikoproteinami komórkowymi. Rodzina ta ulega ekspresji w tkankach nabłonkowych, a MUC3A ulega ekspresji głównie w jelicie cienkim. Gen ten mapowany jest na ludzki chromosom 7q22. MUC3A zawiera region zewnątrzkomórkowy z dwiema bogatymi w cysteinę domenami podobnymi do EGF (naskórkowego czynnika wzrostu), przedzielonymi domeną bogatą w N-glikozylację, wraz z domeną domniemanej cewki. Po tym następuje domena transbłonowa i region cytoplazmatyczny składający się z 75 aminokwasów. MUC3A ma alternatywnie splicowaną izoformę, która zawiera pierwszą domenę podobną do EGF, ale brakuje jej drugiej domeny podobnej do EGF i regionu transbłonowego.
Immunogen
Rekombinowane białko mucyny-3B ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina białek mucyn jest zaangażowana w ochronę komórek nabłonkowych, regulację adhezji i sygnalizację komórkową. MUC3A (mucyna 3A) zapewnia ochronę komórek nabłonka jelit przed środowiskiem zewnętrznym. Wariacje w tym genie określają podatność danej osoby na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna (CD). Białko to ulega ekspresji w komórkach okładzinowych błony maziowej, makrofagach i fibroblastach oraz ulega nadekspresji w tkance maziowej. Dlatego może odgrywać rolę w patogenezie zapalenia stawów. Hipometylacja regionu bocznego 5′ genu MUC3A determinuje ekspresję tego genu w różnych nowotworach, takich jak linie komórkowe raka piersi, trzustki, okrężnicy i płuc. Dlatego badania metylacji tego genu mogą pomóc w przewidywaniu ryzyka zachorowania na raka, a także rokowania u pacjentów z rakiem. Gen ten jest również regulowany w górę w raku jasnokomórkowym nerki i jest zaangażowany w nowotworzenie raka nerki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70010
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S J Williams et al.
Biochemical and biophysical research communications, 261(1), 83-89 (1999-07-16)
Epithelial mucins are a family of secreted and cell surface glycoproteins expressed by epithelial tissues and implicated in epithelial cell protection, adhesion modulation and signaling. The gene encoding human MUC3 (hMUC3), localised to chromosome 7q22, is most highly expressed in
Xavier Leroy et al.
Urology, 62(4), 771-775 (2003-10-11)
To investigate, by real-time quantitative reverse transcriptase-polymerase chain reaction, the expression of MUC3 and vascular endothelial growth factor (VEGF) to correlate them with histologic parameters and with prognosis. Human mucins are large O-glycoproteins expressed in epithelial tissues. Deregulation of mucin
Michael V Volin et al.
Arthritis and rheumatism, 58(1), 46-52 (2008-01-01)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that is characterized by hypertrophy of the synovial tissue, leukocyte infiltration, angiogenesis, and ultimately joint destruction. Mucins (MUCs) are a family of heavily glycosylated proteins that protect epithelial membranes and are used
K Kyo et al.
Journal of human genetics, 46(1), 5-20 (2001-04-06)
Ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD), the major forms of inflammatory bowel diseases (IBDs). are multifactorial disorders of unknown etiology. We reported a possible association of rare variable number of tandem repeat (VNTR) alleles of the "MUC3" gene with
S C Crawley et al.
Biochemical and biophysical research communications, 263(3), 728-736 (1999-10-08)
The MUC3 gene encodes a large, glycosylated mucin produced by intestinal epithelial cells to form a protective barrier against the external environment. Recently published cDNA sequences for the carboxyl-terminal region of MUC3 polypeptide indicated that rodent Muc3 possesses two epidermal