Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA035067
Sigma-Aldrich
Anti-EPHX4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ABHD7, Anti-EPHXRP, Anti-FLJ90341, Anti-KIAA0372, Anti-epoxide hydrolase 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FPHPNVFTEYILRHPAQLLKSSYYYFFQIPWFPEFMFSINDFKVLKHLFTSHSTGIGRKGCQLTTEDLEAYIYVF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHX4(253152)
Opis ogólny
Gen EPHX4 (hydrolaza epoksydowa 4) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p22.1. Należy do klasy białek hydrolazy epoksydowej.
Immunogen
epoxide hydrolase 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Hydrolazy epoksydowe hydrolizują pochodne epoksydów do odpowiednich dioli. Są one potrzebne do detoksykacji chemicznie reaktywnych epoksydów ksenobiotycznych, a także do przetwarzania epoksydów komórkowych. EPHX4 (hydrolaza epoksydowa 4) jest białkiem związanym z kropelkami lipidów (LD). Brak białka skutkuje zwiększonym rozmiarem LD i lipogenezą łojową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78603
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EH3 (ABHD9): the first member of a new epoxide hydrolase family with high activity for fatty acid epoxides.
Decker M, et al.
Journal of Lipid Research, 53, 2038-2045 (2012)
Epigenetics Offer New Horizons for Colorectal Cancer Prevention.
Schnekenburger M and Diederich M
Current Colorectal Cancer Reports, 8, 66-81 (2012)
Lipid droplets and associated proteins in sebocytes.
Schneider MR
Experimental Cell Research, 340, 205-208 (2016)
Hannah Flebbe et al.
Cancers, 11(8) (2019-08-14)
Epigenetic alterations play a central role in cancer development and progression. The acetylation of histone 3 at lysine 27 (H3K27ac) specifically marks active genes. While chromatin immunoprecipitation (ChIP) followed by next-generation sequencing (ChIP-seq) analyses are commonly performed in cell lines