Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA027444
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-APO-1, Anti-APT1, Anti-CD95, Anti-FAS1, Anti-Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Anti-TNFRSF6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Anti-FAS antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QVTDINSKGLELRKTVTTVETQNLEGLHHDGQFCHKPCPPGERKARDCTVNGDEPDCVPCQEGKEYTDKAH
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAS(355)
Opis ogólny
Gen FAS (apoptosis-mediating surface antigen) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q24.1. Kodowane białko jest receptorem powierzchniowym komórki. FAS jest receptorem błonowym typu 1. Należy do rodziny receptorów powierzchniowych czynnika martwicy nowotworów.
Immunogen
Fas (TNF receptor superfamily, member 6) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FAS (apoptosis-mediating surface antigen) jest głównie odpowiedzialny za sygnalizację apoptozy. Wchodzi on w interakcje z ligandem Fas (FasL), aby zainicjować zdarzenia sygnalizacyjne prowadzące do śmierci komórki. Zaburzenia w ekspresji Fas są związane z rozwojem raka. Mutacja w tym genie może być związana z chorobą wieńcową. FAS odgrywa znaczącą rolę w retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą. Wynika to z apoptozy związanej z AGE (zaawansowany produkt końcowy glikacji) za pośrednictwem Fas/FasL. FAS może być również zaangażowany w patogenezę obrzęku płuc u pacjentów zakażonych malarią Plasmodium falciparum poprzez regulację śmierci komórek w płucach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77858
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative assessment of the association between Fas/FasL gene polymorphism and susceptibility to esophageal carcinoma in a north Chinese population.
Zhang M, et al.
Cancer Medicine, 5, 760-766 (2016)
Polymorphisms of extrinsic death receptor apoptotic genes (FAS -670 G>A, FASL -844 T>C) in coronary artery disease.
Kishore Kumar G, et al.
Apoptosis, 21, 558-565 (2016)
Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of severe P. falciparum malaria patients with pulmonary edema.
Punsawad C, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 10002-10013 (2015)
Pu Wang et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 80(2), 250-256 (2015-10-20)
Advanced glycation end-products (AGEs) are extremely accumulated in the retinal vascular and epithelial cells of diabetes mellitus (DM) patients, particularly with diabetic retinopathy (DR). To elucidate the pathogenesis of the AGE-induced toxicity to retinal epithelial cells, we investigated the role
Jin Taek Hwang et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(1), 35-38 (2014-05-02)
In this study, the adipogenesis-suppressing effect of 3,5-dimethoxy(4-methoxyphenyl)benzamide (DMPB), a derivative of the anti-obesity substance resveratrol, was measured in 3T3-L1 cells. The results show that DMPB effectively suppressed the hormone-induced differentiation of 3T3-L1 cells, compared to resveratrol at the same