Kluczowe dokumenty
HPA026422
Sigma-Aldrich
Anti-GPR137B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Integral membrane protein GPR137B, Anti-Transmembrane 7 superfamily member 1 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
RVRNPTKDLTNPGMVPSHGFSPRSYFFDNPRRYDSDDDLAWNIAPQGLQGGFAPDYYDWGQQTNSFLAQAGTLQDSTLDPDKPSLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR137B(7107)
Opis ogólny
Receptor sprzężony z białkiem G 137B (GPR137B) jest częścią nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Ulega ekspresji w lizosomach. GPR137B jest białkiem o masie 45 kDa i długości 399 aminokwasów. Posiada cztery domniemane miejsca N-glikozylacji i potencjalny sygnał celowania lizosomalnego oparty na dileucynie. MRNA GPR137B ulega ekspresji w mózgu, sercu, nerce i łożysku. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q42-q43.
Immunogen
Integral membrane protein GPR137B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor sprzężony z białkiem G 137B (GPR137B) może być zaangażowany w transdukcję sygnału przez błonę lizosomu. Podwyższony poziom białka obserwuje się podczas rozwoju nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71168
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genome-wide pharmacogenomic study of neurocognition as an indicator of antipsychotic treatment response in schizophrenia.
McClay JL
Neuropsychopharmacology, 36(3), 616-626 (2011)
Jialin Gao et al.
Molecular biology reports, 39(9), 8883-8889 (2012-06-26)
In the previous proteomic study of human placenta, transmembrane 7 superfamily member 1 (TM7SF1) was found enriched in lysosome compartments. TM7SF1 encodes a 399-amino acid protein with a calculated molecular mass of 45 kDa. Bioinformatic analysis of its amino acid
C Spangenberg et al.
Genomics, 48(2), 178-185 (1998-04-02)
We have used the cDNA differential display of mRNA technique to isolate genes differentially regulated during kidney development. Here we report the identification of a novel gene, TM7SF1, which is upregulated in the course of kidney development. The full-length cDNA