MABF1988
Anti-CMTM6 Antibody, clone RCT6
Synonim(y):
CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 6;Chemokine-like factor superfamily member 6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RCT6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 20.42 kDa
observed mol wt ~20 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMTM6(54918)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western blotting in lysates from 8505c cells overexpressing CMTM6.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CMTM6 in lysates from 8505C cells overexpressing CMTM6, but not in knockout or untransfected cells.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CMTM6 in Immunohistochemistry applications (Mezzadra, R., et al. (2017). Nature. 549(7670):106-110).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1