CLS11000
Corning® HYPERStack® stainless steel manipulator
accommodates both HYPERStack-36 and CellSTACK-10 vessels
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NA.75
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning
Opis ogólny
- Wykonany ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości
- Pasuje zarówno do zbiorników HYPERStack-36, jak i CellSTACK-10
- Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwe pokrętła do tworzenia protokołów
- Obsługa dwóch jednostek jednocześnie lub jednej jednostki na raz
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERStack is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)