Kluczowe dokumenty
CLS354221
Corning® rLaminin-521
from human, pack of 100 μg
Synonim(y):
macierz zewnątrzkomórkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.28
pochodzenie biologiczne
human
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 100 μg
producent / nazwa handlowa
Corning 354221
metody
cell culture | mammalian: suitable
Opis ogólny
Corning rLaminin-521, Human, 100μg fiolka Corning rLaminin-521 (Human) to heterotrimer składający się z łańcuchów a5, ß2 i ?1 ulegających ekspresji w systemie hodowli komórek ssaków. rLaminin-521 (Human) wspiera długoterminową samoodnowę ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hPSC), w tym embrionalnych komórek macierzystych (hESC) i indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) w określonych i wolnych od kseno środowiskach. rLaminin-521 zapewnia dodatkowe korzyści, w tym niezależną od inhibitora ROCK ekspansję pojedynczych komórek PSC, co poprawia łatwość i wydajność hodowli hPSC.
Cechy
Rekombinowane białko
Łatwe do samodzielnego powlekania
Dostępne w porcjach 0,1 mg dla łatwej obsługi
Kompatybilny z wieloma pożywkami do hodowli hPSC i odczynnikami do dysocjacji
Wspiera niezróżnicowaną ekspansję hPSC
Odpowiedni do zdefiniowanego środowiska hodowlanego wolnego od ksenonów
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)