CLS354232
1240 Laminina
from mouse, pack of 1 mg
Synonim(y):
Corning Laminin, Powłoka lamininowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
opakowanie
pack of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Corning 354232
Opis ogólny
Corning Laminin, mouse, 1mg, jest stosowany jako cienka powłoka na powierzchniach hodowli tkankowych lub jako rozpuszczalny dodatek do pożywki hodowlanej. Laminina jest głównym składnikiem błon podstawnych. Ma liczne działania biologiczne, w tym promowanie adhezji komórek, migracji, chemotaksji, wzrostu i różnicowania, w tym wzrostu neurytów.
Jakość
Czystość >90% przez SDS-PAGE (zawiera entaktynę)
Testowany pod kątem zdolności do inicjowania wzrostu neurytów ludzkich komórek neuroblastoma NG-108
Stwierdzono negatywny wpływ na bakterie, grzyby i mykoplazmę
Źródło
Guz myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Formuła
Zamrożony w 0.05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl, pH 7,4
Masa cząsteczkowa
900 kD (niezredukowana)
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze -70°C.
Obsługa
Zalecane stężenie: 1-10 μg/cm² powierzchni wzrostu w zależności od typu komórek
Jakość
Czystość >90% przez SDS-PAGE (zawiera entaktynę)
Testowany pod kątem zdolności do inicjowania wzrostu neurytów ludzkich komórek neuroblastoma NG-108
Stwierdzono negatywny wpływ na bakterie, grzyby i mykoplazmę
Źródło
Guz myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Formuła
Zamrożony w 0.05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl, pH 7,4
Masa cząsteczkowa
900 kD (niezredukowana)
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze -70°C.
Obsługa
Zalecane stężenie: 1-10 μg/cm² powierzchni wzrostu w zależności od typu komórek
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354232-1EA | 4065266912067 |