Kluczowe dokumenty
HPA025690
Sigma-Aldrich
Anti-TNKS antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PARP-5a, Anti-PARP5A, Anti-TIN1, Anti-TINF1, Anti-TNKS1, Anti-tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SPDPVDGTSCCSTTSTICTVAAAPVVPAVSTSSAAGVAPNPAGSGSNNSPSSSSSPTSSSSSSPSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNKS(8658)
Opis ogólny
Gen TNKS (tankyrase) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p23.1. Należy do rodziny białek PARP (polimerazy poli (ADP-rybozy)) i jest odpowiedzialny za dodawanie poli (ADP-rybozy) (PAR) do białek substratowych. Białko TNKS zawiera powtórzenia ankyryny i sterylny motyw α (SAM).
Immunogen
tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TNKS (tankyrase) jest regulatorem sygnalizacji Wnt. Negatywnie reguluje Axin1, tym samym hamując degradację β-kateniny i powodując hiperaktywację sygnalizacji Wnt/β-kateniny. TNKS kontroluje śmierć komórek i długość telomerów. Może być również związany z chorobą zwyrodnieniową stawów. W mysim modelu raka płuc wyciszenie tego genu zmniejsza wzrost komórek raka płuc. Zastosowanie inhibitora TNKS hamuje wzrost komórek raka wątrobowokomórkowego. Brak aktywności TNKS pomaga w replikacji ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76381
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants in eleven telomere-associated genes and the risk of incident cardio/cerebrovascular disease: The Women's Genome Health Study.
Zee RY, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 412, 199-202 (2011)
Tankyrase 1 polymorphism associated with an increased risk in developing non-small cell lung cancer in a Chinese population: a proof-of-principle study.
Wang Y, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 10500-10511 (2015)
A genome-wide association study of copy-number variation identifies putative loci associated with osteoarthritis in Koreans.
Moon S, et al.
BMC Musculoskelet. Disord., 16, 76-76 (2015)
Sharon McGonigle et al.
Oncotarget, 6(38), 41307-41323 (2015-10-30)
Inhibition of Poly(ADP-ribose) Polymerase1 (PARP1) impairs DNA damage repair, and early generation PARP1/2 inhibitors (olaparib, niraparib, etc.) have demonstrated clinical proof of concept for cancer treatment. Here, we describe the development of the novel PARP inhibitor E7449, a potent PARP1/2
Tankyrase inhibitors attenuate WNT/?-catenin signaling and inhibit growth of hepatocellular carcinoma cells.
Ma L, et al.
Oncotarget, 6, 25390-25401 (2015)