Kluczowe dokumenty
HPA024801
Sigma-Aldrich
Anti-CTIF antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0427, Anti-Uncharacterized protein KIAA0427
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LGFITFLCEVFGTMRSSTGEPFRVLVCPIYTCLRELLQSQDVKEDAVLCCSMELQSTGRLLEEQLPEMMTELLASARDKMLCPSESMLTRSLLLEVIELHANSWNPLTPPITQYYNRTIQKLTA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0427(9811)
Opis ogólny
Gen CTIF (cap binding complex dependent translation initiation factor) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 18q21.1. Jest to białko okołojądrowe i ulega szerokiej ekspresji w komórkach.
Immunogen
Uncharacterized protein KIAA0427 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CTIF (czynnik inicjacji translacji zależny od kompleksu wiązania czapeczki) jest częścią kompleksu inicjacji translacji CBP80/20 (białko wiążące czapeczkę 80/20) i bierze udział w rozpadzie mRNA za pośrednictwem nonsensu. Oddziałuje z eIF3 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 3), a także CBP80. Mutacje w genie CTIF są związane z niewielkim szkodliwym wpływem na słuch.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74638
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amit K Mitra et al.
Frontiers in genetics, 7, 88-88 (2016-06-01)
Nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate (NSCL/P) is one of the most common congenital birth defects. NSCL/P is a complex multifactorial disease caused by interactions between multiple environmental and genetic factors. However, the causal single nucleotide polymorphism (SNP)
Sean Harrison et al.
BMC medical genomics, 8, 48-48 (2015-08-13)
The genetic basis of hearing loss in humans is relatively poorly understood. In recent years, experimental approaches including laboratory studies of early onset hearing loss in inbred mouse strains, or proteomic analyses of hair cells or hair bundles, have suggested
Junho Choe et al.
FEBS letters, 585(17), 2682-2687 (2011-08-16)
Nuclear cap-binding protein (CBP) 80/20-dependent translation (CT) is one of the targets for miRNA-mediated gene silencing. Here, we provide evidence that human argonaute 2 (Ago2) competes with CBP80/20 for cap-association, inhibiting CT and thus nonsense-mediated mRNA decay (NMD), which is
Kyoung Mi Kim et al.
Genes & development, 23(17), 2033-2045 (2009-08-04)
During or right after mRNA export via the nuclear pore complex (NPC) in mammalian cells, mRNAs undergo translation mediated by nuclear cap-binding proteins 80 and 20 (CBP80/20). After CBP80/20-dependent translation, CBP80/20 is replaced by cytoplasmic cap-binding protein eIF4E, which directs