Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA023056
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF521 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Early hematopoietic zinc finger protein, Anti-LYST-interacting protein 3, Anti-Zinc finger protein 521
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KQDLVKLDINGLPYGLCAGCVNLSKSASPGINVPPGTNRPGLGQNENLSAIEGKGKVGGLKTRCSSCNVKFESE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF521(25925)
Opis ogólny
Gen ZNF521 (zinc finger protein 521) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 18q11.2. Białko ma 30 palców cynkowych i motyw końca aminowego. Motyw amino-końcowy wiąże się z kompleksem remodelującym nukleosomy i deacetylazą histonów (NuRD). ZNF521 jest obecny w układzie krwiotwórczym, głównie w komórkach macierzystych i progenitorowych. Dodatkowo, wykazuje wysoką ekspresję w mózgu i nerwowych komórkach macierzystych.
Immunogen
Zinc finger protein 521 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ZNF521 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ZNF521 (zinc finger protein 521) jest kofaktorem transkrypcyjnym. Kontroluje utrzymanie przedziału hematopoetycznych komórek macierzystych/progenitorowych. Jest również powiązany ze wzrostem klonogennym i nowotworowością komórek rdzeniaka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76097
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abu Z Dayem Ullah et al.
Nucleic acids research, 42(Database issue), D944-D949 (2013-10-29)
The Pancreatic Expression Database (PED, http://www.pancreasexpression.org) is the only device currently available for mining of pancreatic cancer literature data. It brings together the largest collection of multidimensional pancreatic data from the literature including genomic, proteomic, microRNA, methylomic and transcriptomic profiles.
Raffaella Spina et al.
Oncotarget, 4(8), 1280-1292 (2013-08-03)
The stem cell-associated transcription co-factor ZNF521 has been implicated in the control of hematopoietic, osteo-adipogenic and neural progenitor cells. ZNF521 is highly expressed in cerebellum and in particular in the neonatal external granule layer that contains candidate medulloblastoma cells-of-origin, and
Tiziana Mega et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 10(13), 2129-2139 (2011-05-20)
Zinc finger protein 521 (EHZF/ZNF521) is a multi-functional transcription co-factor containing 30 zinc fingers and an amino-terminal motif that binds to the nucleosome remodelling and histone deacetylase (NuRD) complex. ZNF521 is believed to be a relevant player in the regulation
Emanuela Chiarella et al.
Stem cell reviews (2018-06-26)
Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent progenitors present in the bone marrow stroma and in subcutaneous abdominal fat, an abundant and easily accessible source of MSCs with the ability to differentiate along multiple lineage pathways. The stem cell-associated transcription co-factor