SCT271
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe
Human
Synonim(y):
endocytoza żywa sonda komórkowa, sonda endocytozy, sonda fluorescencyjna endocytozy, zielona sonda endocytozy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
opakowanie
vial of 40 μL
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
*Precyzyjna wizualizacja endocytozy
*Śledzenie endocytozy przy użyciu żywych komórek
*Wysoka reaktywność na zmianę pH
WŁAŚCIWOŚCI SPECTRALNE
λex: 386 nm
λem: 522 nm
Sugerowane warunki obserwacji:
λex: 350 - 410 nm
λem: 500 - 560 nm
Cechy i korzyści
Fluorescencyjne koniugaty barwnika i dekstranu lub odczynniki do barwienia błon są stosowane do wizualizacji endocytozy. Mają one jednak ograniczenia w obserwowaniu dynamiki endosomów w żywych komórkach pod względem precyzji barwienia lub retencji odczynnika. SCT271 to inny rodzaj odczynnika, który przezwycięża te ograniczenia.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2