Kluczowe dokumenty
HPA021410
Sigma-Aldrich
Anti-PHF12 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PHD factor 1, Anti-PHD finger protein 12, Anti-Pf1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GGAVNMCYRTLYIGTGADMDVCLTNYGHCNYVSGKHACIFYDENTKHYELLNYSEHGTTVDNVLYSCDFSEKTPPTPPSSIVAKVQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHF12(57649)
Opis ogólny
Gen PHF12 (PHD finger protein 12) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q11.2. Białko zawiera dwa palce cynkowe homeodomeny roślinnej (PHD). Ulega ekspresji w sercu, mózgu, płucach, wątrobie i jądrach. PHF12 lokalizuje się w jądrze. PHF12 jest powszechnie określany jako PF1 (czynnik PHD 1).
Immunogen
PHD finger protein 12 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PHF12 (PHD finger protein 12) bierze udział w regulacji transkrypcji. Oddziałuje z kompleksem Sin3A (członek rodziny regulatorów transkrypcji SIN3) w celu tłumienia transkrypcji. Podobnie, rekrutacja kompleksu TLE (transducin-like enhancer) za pośrednictwem PHF12 hamuje transkrypcję.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75593
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G S Yochum et al.
Molecular and cellular biology, 21(13), 4110-4118 (2001-06-08)
The mSin3A-histone deacetylase corepressor is a multiprotein complex that is recruited by DNA binding transcriptional repressors. Sin3 has four paired amphipathic alpha helices (PAH1 to -4) that are protein-protein interaction motifs and is the scaffold upon which the complex assembles.
Fei Chen et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 544-551 (2014-12-20)
Intraocular pressure (IOP) is an important clinical parameter in the evaluation of ocular health. Elevated IOP is a major risk factor for primary open-angle glaucoma (POAG). The goal of this study was to identify rare and less common variants that