Merck
900911
L-Isoleucine-13C,d7 (2,3,4,4-d4-3-methyl-d3, 5-13C)
≥95 atom % D, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5D7H6NO2
Masa cząsteczkowa:
139.21
Kod UNSPSC:
12352209
czystość izotopowa
≥97 atom % 13C
≥95 atom % D
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
czystość optyczna
≥98% (at α-carbon)
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+8
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)