Merck
604798
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C2H513CH(13CH3)13CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.13
Kod UNSPSC:
12352209
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)