Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA021307
Sigma-Aldrich
Anti-DLG2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Channel-associated protein of synapse-110, Anti-Chapsyn-110, Anti-Disks large homolog 2, Anti-Postsynaptic density protein PSD-93
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KVGKPTTIYMTDPYGPPDITHSYSPPMENHLLSGNNGTLEYKTSLPPISPGRYSPIPKHMLVDDDYTRPPEPVYSTVNKLCDKP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG2(1740)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen DLG2 (disks large homolog 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q. Należy do rodziny białek MAGUK (membrane-associated guanylate kinase). Białko posiada domeny PDZ (discs-large homologous regions), domenę SH3 (SRC homology 3) i domenę kinazy guanylanowej.
Immunogen
Disks large homolog 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DLG2 (disks large homolog 2) reguluje lokalizację synaptyczną i montaż jonotropowych receptorów glutaminianu. Mutacje w DLG2 są powiązane z zaburzeniami psychicznymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75494
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholette D Palmer et al.
Diabetes research and clinical practice, 87(1), 69-76 (2009-11-26)
Evaluate discs large homolog 2 (DLG2) as a positional candidate gene for disposition index (DI) in the Insulin Resistance Atherosclerosis Family Study (IRAS-FS) African-American sample. SNPs (n=193) were selected for genotyping in 580 African-American individuals using a modified tagging algorithm.
Monica Fiorentini et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 65(Pt 12), 1254-1257 (2010-01-08)
The crystal structure of the PDZ1 domain of human PSD-93 has been determined to 2.0 A resolution. The PDZ1 domain forms a crystallographic trimer that is also predicted to be stable in solution. The main contributions to the stabilization of
Jess Nithianantharajah et al.
Nature neuroscience, 16(1), 16-24 (2012-12-04)
The origins and evolution of higher cognitive functions, including complex forms of learning, attention and executive functions, are unknown. A potential mechanism driving the evolution of vertebrate cognition early in the vertebrate lineage (550 million years ago) was genome duplication