Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA020987
Sigma-Aldrich
Anti-MURC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-PTRF/SDPR family protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MEHNGSASNADKIHQNRLSSVTEDEDQDAALTIVTVLDKVASIVDSVQASQKRIEERHREMENAIKSVQIDLLKLSQSHSNTGHIINKLF
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MURC(347273)
Opis ogólny
Gen MURC (muscle-related coiled-coil protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q31. Jest to białko konserwowane ewolucyjnie. Białko jest obecne w cytoplazmie i linii Z sarkomeru.
Immunogen
PTRF/SDPR family protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że białko MURC (muscle-related coiled-coil protein) reguluje szlak sygnałowy RhoA (ras homolog family member A) /ROCK (rho-associated protein kinase). Jest ono zaangażowane w dysfunkcję skurczową serca i zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, co skutkuje zwiększonym ryzykiem arytmii przedsionkowych. Sugeruje się, że jest on powiązany z ludzkimi kardiomiopatiami.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75379
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric Seemann et al.
eLife, 6 (2017-12-06)
Several human diseases are associated with a lack of caveolae. Yet, the functions of caveolae and the molecular mechanisms critical for shaping them still are debated. We show that muscle cells of
Takehiro Ogata et al.
Molecular and cellular biology, 28(10), 3424-3436 (2008-03-12)
We identified a novel muscle-restricted putative coiled-coil protein, MURC, which is evolutionarily conserved from frog to human. MURC was localized to the cytoplasm with accumulation in the Z-line of the sarcomere in the murine adult heart. MURC mRNA expression in
Gabriela Rodriguez et al.
Circulation. Cardiovascular genetics, 4(4), 349-358 (2011-06-07)
Dilated cardiomyopathy (DCM) and hypertrophic cardiomyopathy (HCM) are classic forms of systolic and diastolic heart failure, respectively. Mutations in genes encoding sarcomere and cytoskeletal proteins are major causes of HCM and DCM. MURC, encoding muscle-restricted coiled-coil, a Z-line protein, regulates