Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA020260
Sigma-Aldrich
Anti-CRAT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-CAT, Anti-Carnitine O-acetyltransferase, Anti-Carnitine acetylase, Anti-Carnitine acetyltransferase, Anti-CrAT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MDSLTFVKAMDDSSVTEHQKVELLRKAVQAHRGYTDRAIRGEAFDRHLLGLKLQAIEDLVSMPDIFMDTSYAIAMHFHLSTSQVPAKTDCVMFFG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRAT(1384)
Opis ogólny
O-acetylotransferaza karnityny (CRAT) należy do rodziny acylotransferaz karnityny i ulega ekspresji w mitochondriach. Jest również zlokalizowana w peroksysomach. Gen kodujący CRAT znajduje się na ludzkim chromosomie 9q34.1.
Immunogen
Carnitine O-acetyltransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
O-acetylotransferaza karnityny (CRAT) jest odpowiedzialna za konwersję acylo-koenzymu A (CoA) do estrów acylo-karnityny. Zazwyczaj preferowane są krótko- i średniołańcuchowe acylo-CoA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75181
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O Corti et al.
Genomics, 23(1), 94-99 (1994-09-01)
Using a combination of PCR screening of cDNA libraries and reverse transcription PCR, we have cloned three overlapping DNA fragments that encode human carnitine acetyltransferase (CAT), a key enzyme for metabolic pathways involved with the control of the acyl-CoA/CoA ratio
Sara Violante et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(6), 773-779 (2013-03-15)
Carnitine acyltransferases catalyze the reversible conversion of acyl-CoAs into acylcarnitine esters. This family includes the mitochondrial enzymes carnitine palmitoyltransferase 2 (CPT2) and carnitine acetyltransferase (CrAT). CPT2 is part of the carnitine shuttle that is necessary to import fatty acids into
Meghan E Ramsey et al.
Journal of bacteriology, 196(16), 2954-2968 (2014-06-11)
Neisseria gonorrhoeae uses a type IV secretion system (T4SS) to secrete chromosomal DNA into the medium, and this DNA is effective in transforming other gonococci via natural transformation. In addition, the T4SS is important in the initial stages of biofilm
Jee-Bum Lee et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(7), 4119-4127 (2014-06-14)
To investigate the effects of visible light on human corneal epithelial cells and the impact of natural antioxidants on oxidative stress produced by overexposure to light. Light-emitting diodes with various wavelengths (410-830 nm) were used to irradiate human corneal epithelial