Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA012805
Sigma-Aldrich
Anti-PLXDC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Plexin domain-containing protein 1 precursor, Anti-Tumor endothelial marker 3, Anti-Tumor endothelial marker 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
RSCDACMSSDLTFNCSWCHVLQRCSSGFDRYRQEWMDYGCAQEAEGRMCEDFQDEDHDSASPDTSFSPYDGDLTTTSSSLFIDSLTTEDDTKLNPYAGGDGLQNNLSPKTKGTPVHLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLXDC1(57125)
Opis ogólny
Białko zawierające domenę pleksyny 1 (PLXDC1) jest białkiem transmembranowym, które ulega ekspresji w śródbłonku guza. Zawiera peptyd sygnałowy, domenę podobną do nidogenu i pojedynczą domenę hydrofobową.
Immunogen
Plexin domain-containing protein 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko zawierające domenę pleksyny 1 (PLXDC1) oddziałuje z białkiem błony podstawnej, nidogenem, na powierzchni komórki. Jest ono związane z przerzutami mięsaka kościopochodnego. PLXDC1 jest regulowany w górę w naczyniach krwionośnych guzów litych okrężnicy, płuc i przełyku. Odgrywa również ważną rolę w proliferacji neowaskularnych komórek śródbłonka w błonie włóknisto-naczyniowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72123
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of the basement membrane protein nidogen as a candidate ligand for tumor endothelial marker 7 in vitro and in vivo.
Lee HK, et al.
Febs Letters, 580(9), 2253-2257 (2006)
TEM7 (PLXDC1) in neovascular endothelial cells of fibrovascular membranes from patients with proliferative diabetic retinopathy.
Yamaji Y, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(7), 3151-3157 (2008)
Bruno Fuchs et al.
Gene, 399(2), 137-143 (2007-06-15)
Our objective is to identify genes regulating metastasis of osteogenic sarcoma (OGS) since metastasis is the primary cause of mortality among patients with OGS. To identify such genes, we first created a database of differentially expressed genes between six low-grade
Akash Nanda et al.
Cancer research, 64(23), 8507-8511 (2004-12-03)
Tumor endothelial marker 7 (TEM7) was recently identified as an mRNA transcript overexpressed in the blood vessels of human solid tumors. Here, we identify several new variants of TEM7, derived by alternative splicing, that are predicted to be intracellular (TEM7-I)