Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019711
Sigma-Aldrich
Anti-LANCL2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LanC-like protein 2, Anti-Testis-specific adriamycin® sensitivity protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ALLYLNTEIGPGTVCESAIKEVVNAIIESGKTLSREERKTERCPLLYQWHRKQYVGAAHGMAGIYYMLMQPAAKVDQETLTEMVKPSIDY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LANCL2(55915)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
LANCL2 (LanC lantibiotic synthetase component C-like 2) jest wysoce konserwatywnym białkiem związanym z błoną plazmatyczną, należącym do eukariotycznej rodziny białek syntetazy lantioniny C-podobnej (LANCL). Znajduje się na chromosomie 7 i jest zlokalizowane w błonie plazmatycznej, pęcherzykach jądrowych i jądrze. Jest to szeroko rozpowszechnione białko w kilku ludzkich tkankach, takich jak mózg i jądra. Składa się z 15 reszt cysteinowych, N-końcowego motywu wiążącego PIP z polipodstawionym regionem KRLKLH.
Immunogen
LanC-like protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LANCL2 (LanC lantibiotic synthetase component C-like 2) odgrywa kluczową rolę w asocjacji błonowej i organizacji cytoszkieletu korowego. Podczas restrukturyzacji błony, jej N-końcowe przypuszczalne miejsce mirystoilacji bezpośrednio oddziałuje z monofosforanami PI (fosfatydyloinozytolu). Odgrywa również ważną rolę w asocjacji błonowej i wrażliwości komórkowej na lek przeciwnowotworowy adriamycynę poprzez mirystoilację. Doniesiono, że nadekspresja LANCL2 zwiększa oderwanie komórek po wyczerpaniu cholesterolu. LANCL2 jest zaangażowany w szlak sygnałowy ABA (kwasu abscysynowego). Pomaga ABA wiązać się z błoną ludzkich granulocytów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74971
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Adriamycin is a registered trademark of RDF Pharmacia & Upjohn S.P.A.
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Sturla et al.
The Journal of biological chemistry, 284(41), 28045-28057 (2009-08-12)
Abscisic acid (ABA) is a plant hormone regulating fundamental physiological functions in plants, such as response to abiotic stress. Recently, ABA was shown to be produced and released by human granulocytes, by insulin-producing rat insulinoma cells, and by human and
Christine Landlinger et al.
Biochimica et biophysica acta, 1758(11), 1759-1767 (2006-09-19)
Human LANCL2, also known as Testis-specific Adriamycin Sensitivity Protein (TASP), is a member of the highly conserved and widely distributed lanthionine synthetase component C-like (LANCL) protein family. Expression studies of tagged LANCL2 revealed the major localization to the plasma membrane