Kluczowe dokumenty
HPA019616
Sigma-Aldrich
Anti-LPAR2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LPA receptor 2, Anti-LPA-2, Anti-Lysophosphatidic acid receptor 2, Anti-Lysophosphatidic acid receptor Edg-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LLLDGLGCESCNVLAVEKYFLLLAEANSLVNAAVYSCRDAEMRRTFRRLLCCACLRQSTRESVHYTSSAQGGASTRIMLPENGHPLMDSTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPAR2(9170)
Opis ogólny
LPAR2 (receptor kwasu lizofosfatydowego 2) jest bioaktywnym lizofosfolipidem należącym do rodziny GPCR genu różnicowania komórek śródbłonka (EDG). Ulega on szerokiej ekspresji w różnych tkankach i typach komórek.
Immunogen
Lysophosphatidic acid receptor 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
LPAR2 (receptor kwasu lizofosfatydowego 2) jest zaangażowany w różne szlaki sygnałowe, takie jak RhoA-ROCK i STAT-3. Odgrywa kluczową rolę w patologii raka jelita grubego (CRC). W progresji CRC kontroluje progresję cyklu komórkowego, migrację, inwazję i proliferację. Podczas migracji komórek stwierdzono, że zdolność wiązania komórka-komórka zależy od internalizacji N-kadheryny za receptorem 2 kwasu lizofosfatydowego (LPA). LPAR2 jest również związany z aktywacją fosfolipazy C-β3 za pośrednictwem receptora. Podczas aktywacji, C-końcowy motyw wiążący domenę PDZ LPAR2 bezpośrednio wiąże się z drugą domeną PDZ czynnika regulacyjnego wymiennika Na(+)/H(+) 2 (NHERF2). Później domena PDZ NHERF2 związana z LPAR2 wiąże się z PLC-β3 i tworzy kompleks, który jest odpowiedzialny za wyciszanie genów PLC-β3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72734
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 4145-4155 (2020-06-12)
The dysregulation of the human papillomavirus 18 E6 and E7 oncogenes plays a critical role in the angiogenesis of cervical cancer (CC), including the proliferation, migration, and tube formation of vascular endothelial cells. Interfering E6/E7 increases the number of CC
Yong-Seok Oh et al.
Molecular and cellular biology, 24(11), 5069-5079 (2004-05-15)
Lysophosphatidic acid (LPA) activates a family of cognate G protein-coupled receptors and is involved in various pathophysiological processes. However, it is not clearly understood how these LPA receptors are specifically coupled to their downstream signaling molecules. This study found that
Bicheng Yang et al.
BMC women's health, 17(1), 118-118 (2017-11-28)
Given the important roles of the receptor-mediated lysophosphatidic acid (LPA) signaling in both reproductive tract function and gynecological cancers, it will be informative to investigate the potential role of LPA in the development of adenomyosis. The objective of this study
E Sinderewicz et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 52(1), 28-34 (2016-09-21)
Lysophosphatidic acid (LPA) exerts various actions on the mammalian reproductive system. In cows, LPA stimulates the synthesis and secretion of luteotropic factors in the ovary, which affects the growth and development of ovarian follicles. The role of LPA in granulosa
Shigeru Hashimoto et al.
Nature communications, 7, 10656-10656 (2016-02-09)
Acquisition of mesenchymal properties by cancer cells is critical for their malignant behaviour, but regulators of the mesenchymal molecular machinery and how it is activated remain elusive. Here we show that clear cell renal cell carcinomas (ccRCCs) frequently utilize the