Kluczowe dokumenty
MAB5230
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CASK, klon K56A
clone K56A, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K56A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASK(8573)
rat ... Cask(29647)
Specyficzność
CASK. Białko immunogenne reprezentuje domenę specyficzną dla CASK, która leży pomiędzy domenami wiążącymi kalmodulinę i PDZ. MAB5230 wykazuje specyficzną reakcję na dwie alternatywnie splicowane izoformy CASK obecne w OUN ssaków, izoformę CASK-B lub długą (~ 900 aminokwasów) obecną w preparatach błony mózgowej szczura oraz rozpuszczalną izoformę CASK-A lub krótką (~ 600 aminokwasów).CASK jest związaną z synapsą kinazą białkową zależną od Ca2+/kalmoduliny, która zawiera również domeny PDZ, SH3 i kinazy guanylanowej. Uważa się, że CASK odgrywa kluczową rolę w egzocytozie pęcherzyków synaptycznych i połączeniach synaptycznych.
Immunogen
Białko fuzyjne CASK-GST (aminokwasy 318-415).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CASK, klon K56A jest przeciwciałem przeciwko CASK do stosowania w WB, IC, IH.
Western blot: 1 μg/ml
Immunocytochemia: 0,5-1,0 μg/ml
Immunohistochemia na tkance utrwalonej 4% paraformaldehydem: 0,5-1,0 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02M buforze fosforanowym, 0,25M NaCl z 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach do 6 miesięcy.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hsiao-Tang Hu et al.
Scientific reports, 6, 33592-33592 (2016-09-16)
Functional synapse formation requires tight coordination between pre- and post-synaptic termini. Previous studies have shown that postsynaptic expression of heparan sulfate proteoglycan syndecan-2 (SDC2) induces dendritic spinogenesis. Those SDC2-induced dendritic spines are frequently associated with presynaptic termini. However, how postsynaptic
Larissa Lozovatsky et al.
Molecular biology of the cell, 20(21), 4489-4499 (2009-09-04)
CASK is the mammalian ortholog of LIN2, a component of the LIN2/7/10 protein complex that targets epidermal growth factor receptor (EGFR) to basolateral membranes in Caenorhabditis elegans. A member of the MAGUK family of scaffolding proteins, CASK resides at basolateral
Aswini Gnanasekaran et al.
Journal of neurochemistry, 126(1), 102-112 (2013-04-23)
ATP-gated P2X3 receptors of sensory ganglion neurons are important transducers of painful stimuli and are modulated by extracellular algogenic substances, via changes in the receptor phosphorylation state. The present study investigated the role of calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (CASK) in
Volker M Stucke et al.
Molecular biology of the cell, 18(5), 1744-1755 (2007-03-03)
Three groups of evolutionarily conserved proteins have been implicated in the establishment of epithelial cell polarity: the apically-localized proteins of the Par (Par3-Par6-aPKC-Cdc42) and Crumbs groups (Crb3-PALS1-PATJ) and the basolaterally localized proteins of the Dlg group (Dlg1-Scribble-Lgl). During epithelial morphogenesis