Kluczowe dokumenty
MAB8258-5
Sigma-Aldrich
Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clone A3
clone A3, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Specific for the Influenza A nucleoprotein. Has stronger binding with N2/N3 type Flu A. No cross reactivity seen to influenza B or other respiratory viruses.
Immunogen
Epitope: nucleoprotein
Influenza A
Zastosowanie
Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clone A3 detects level of Influenza A & has been published & validated for use in IF.
Indirect Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02M phosphate buffer, 0.25M sodium chloride, pH 7.6 with 0.1% sodium azide
Przechowywanie i stabilność
Store at 2° to 8°C.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2