Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019589
Sigma-Aldrich
Anti-MIER1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Early response 1, Anti-Er1, Anti-Mesoderm induction early response protein 1, Anti-Mi-er1, Anti-hmi-er1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MMEGETNFSSEIEDLAREGDMPIHELLSLYGYGSTVRLPEEDEEEEEEEEEGEDDEDADNDDNSGCSGENKEENIKDSSGQEDETQSSNDDPSQSVASQDAQEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MIER1(57708)
Opis ogólny
MIER1 (Mesoderm induction early response 1) to białko jądrowe wyizolowane z komórek embrionalnych Xenopus laevis jako gen wczesnej odpowiedzi na czynnik wzrostu fibroblastów. Ma dwie izoformy, MIER1 α i β. U ludzi ulega ekspresji we wszystkich liniach komórek nowotworowych i tkance nowotworowej.
Immunogen
Mesoderm induction early response protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MIER1 (Mesoderm induction early response 1) jest regulatorem transkrypcji, który może hamować transkrypcję poprzez blokowanie funkcji acetylotransferazy histonowej. Uczestniczy w przebudowie chromatyny poprzez interakcję z białkiem wiążącym Creb (CBP). Jego domena N-końcowa oddziałuje z CBP, co dodatkowo powoduje aktywację kwasową. Podczas regulacji transkrypcji wiąże się z domeną wiążącą DNA GAL4, aby tłumić sygnały transkrypcyjne. Badanie pokazuje, że ekspresja MIER1 jest związana ze stanem nowotworowym ludzkiego raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, dostępnych za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73798
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Goran Lakisic et al.
PLoS genetics, 12(3), e1005898-e1005898 (2016-03-05)
BAHD1 is a vertebrate protein that promotes heterochromatin formation and gene repression in association with several epigenetic regulators. However, its physiological roles remain unknown. Here, we demonstrate that ablation of the Bahd1 gene results in hypocholesterolemia, hypoglycemia and decreased body
G D Paterno et al.
Gene, 222(1), 77-82 (1998-11-14)
We recently cloned and characterized a novel immediate-early gene, called er1, from Xenopus embryos whose expression levels were increased during mesoderm induction by fibroblast growth factor (FGF). We describe here the isolation and expression pattern of the human er1 sequence.
Tina M Blackmore et al.
BMC research notes, 1, 68-68 (2008-08-30)
Mier1 encodes a novel transcriptional regulator and was originally isolated as a fibroblast growth factor early response gene. Two major protein isoforms have been identified, MIER1alpha and beta, which differ in their C-terminal sequence. Previously, we demonstrated that both isoforms
Zhihu Ding et al.
Molecular and cellular biology, 23(1), 250-258 (2002-12-17)
mi-er1 (previously called er1) was first isolated from Xenopus laevis embryonic cells as a novel fibroblast growth factor-regulated immediate-early gene. Xmi-er1 was shown to encode a nuclear protein with an N-terminal acidic transcription activation domain. The human orthologue of mi-er1