Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA018864
Sigma-Aldrich
Anti-FOXK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Forkhead box protein K1, Anti-MNF, Anti-Myocyte nuclear factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GVPGHTVTILQPATPVTLGQHHLPVRAVTQNGKHAVPTNSLAGNAYALTSPLQLLATQASSSAPVVVTRVCEVGPKEPAAAVAATATTTPATATTASASASSTGEPEVKRSRVEEPSGAVTTPAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXK1(221937)
Opis ogólny
Gen FOXK1 (forkhead box protein K1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7p22.1. Należy do czynników transkrypcyjnych rodziny forkhead-box (FOX). FOXK1 jest obecny w niedojrzałych tkankach mózgu, oka, serca, płuc i grasicy. Jednak u dorosłych FOXK1 jest szczególnie obecny w tkankach złośliwych (mózg, okrężnica i węzeł chłonny).
Immunogen
Forkhead box protein K1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko skrzynki widełkowej K1 (FOXK1) jest zaangażowane w kancerogenezę i embriogenezę. FOXK1 jest regulowany w górę w nowotworach jelita grubego. Wiąże dishevelled (DVL) i przenosi go do jądra, aktywując w ten sposób sygnalizację Wnt/β-kateniny. FOXK1 reguluje wiele genów zaangażowanych w cykl komórkowy, w tym DHFR (reduktaza dihydrofolianowa), TYMS (syntaza tymidylanowa), GSDMD (gasdermin-D) i TFDP1 (czynnik transkrypcyjny Dp-1). Brak FOXK1 zmniejsza tempo proliferacji komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73353
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masuko Katoh et al.
International journal of molecular medicine, 14(1), 127-132 (2004-06-18)
Forkhead-box (FOX) family transcription factors are implicated in carcinogenesis and embryogenesis. Here, we identified and characterized the human FOXK1 gene by using bioinformatics. Complete coding sequence of human FOXK1 cDNA was determined by assembling CB959941 EST, AW206906 EST, and 5'-truncated
Wenqi Wang et al.
Developmental cell, 32(6), 707-718 (2015-03-26)
Dishevelled (DVL) proteins serve as crucial regulators that transduce canonical Wnt signals to the GSK3β-destruction complex, resulting in the stabilization of β-catenin. Emerging evidence underscores the nuclear functions of DVLs, which are critical for Wnt/β-catenin signaling. However, the mechanism underlying
Jeffrey T J Huang et al.
International journal of oncology, 25(3), 751-757 (2004-08-04)
We describe here the identification and characterization of a human forkhead box gene, FOXK1, that encodes predicted proteins most homologous to the mouse myocyte nuclear factor (MNF)/forkhead box K1 (FoxK1). Human FOXK1 is located at the chromosomal position 7p22. Two
Gavin D Grant et al.
Molecular biology of the cell, 23(16), 3079-3093 (2012-06-29)
We developed a system to monitor periodic luciferase activity from cell cycle-regulated promoters in synchronous cells. Reporters were driven by a minimal human E2F1 promoter with peak expression in G1/S or a basal promoter with six Forkhead DNA-binding sites with