Kluczowe dokumenty
HPA018525
Sigma-Aldrich
Anti-BNC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein basonuclin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
YENESESSEPKLGEESMEGDEHIHSEVSEKVLMNSERPDENHSEPSHQDVIKVKEEFTDPTYDMFYMSQYGLYNGGGASMAALHESFTSSLNYGSPQKFSPEGDLCSSPDPKICYVCKKSFKSSYSVK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BNC2(54796)
Opis ogólny
Gen basonuclin-2 (BNC2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9p22. Należy do rodziny czynników transkrypcyjnych basonuclin zinc-finger. Transkrypty BNC2 są obecne głównie w tkankach układu rozrodczego (jajniki i jądra), nerkach i skórze. Białko jest zlokalizowane w jądrze.
Immunogen
Zinc finger protein basonuclin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Basonuklina-2 (BNC2) jest związana ze zmiennością koloru skóry i ryzykiem raka skóry. Przyczynia się również do występowania plam pigmentowych na twarzy podczas starzenia. Wykazano, że BNC2 jest związana z nabłonkowym rakiem jajnika. Zablokowanie BNC2 powoduje dystalne wady cewki moczowej w modelu mysim.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73749
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stacey J Winham et al.
Genetic epidemiology, 38(5), 457-466 (2014-05-24)
Due to its potential as a biomarker for early cancer detection, blood-based DNA methylation (DNAm) is of interest in cancer research. Specifically, highly predictive mechanisms for early detection of epithelial ovarian cancer (EOC) are desired, so previous studies have compared
Leonie C Jacobs et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(7), 1735-1742 (2015-02-24)
Facial pigmented spots are a common skin aging feature, but genetic predisposition has yet to be thoroughly investigated. We conducted a genome-wide association study for pigmented spots in 2,844 Dutch Europeans from the Rotterdam Study (mean age: 66.9±8.0 years; 47%
Elizabeth J Bhoj et al.
European journal of human genetics : EJHG, 19(5), 540-546 (2011-03-04)
We studied a man with distal hypospadias, partial anomalous pulmonary venous return, mild limb-length inequality and a balanced translocation involving chromosomes 9 and 13. To gain insight into the etiology of his birth defects, we mapped the translocation breakpoints by
Nicolas Wentzensen et al.
PloS one, 6(7), e21731-e21731 (2011-07-14)
A recent ovarian cancer genome-wide association study (GWAS) identified a locus on 9p22 associated with reduced ovarian cancer risk. The single nucleotide polymorphism (SNP) markers localize to the BNC2 gene, which has been associated with ovarian development. We analyzed the
Leonie C Jacobs et al.
Human genetics, 132(2), 147-158 (2012-10-12)
Natural variation in human skin pigmentation is primarily due to genetic causes rooted in recent evolutionary history. Genetic variants associated with human skin pigmentation confer risk of skin cancer and may provide useful information in forensic investigations. Almost all previous