Kluczowe dokumenty
HPA018410
Sigma-Aldrich
Anti-NUP35 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-35 kDa nucleoporin, Anti-MP-44, Anti-Mitotic phosphoprotein 44, Anti-Nuclear pore complex protein Nup53, Anti-Nucleoporin NUP53, Anti-Nucleoporin Nup35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PPVRSIYDDISSPGLGSTPLTSRRQPNISVMQSPLVGVTSTPGTGQSMFSPASIGQPRKTTLSPAQLDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP35(129401)
Opis ogólny
Gen nukleoporyny NUP35 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q32.1. Białko jest obecne głównie w błonie jądrowej.
Immunogen
Nucleoporin NUP53 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Nukleoporyna NUP53 lub NUP35, jak sama nazwa wskazuje, jest składnikiem podkompleksu kompleksów porów jądrowych. Oddziałuje z sąsiednimi nukleoporynami NUP93, NUP155, NUP205 i białkiem błonowym NDC1. NUP35 wraz z innymi składnikami ma kluczowe znaczenie dla montażu otoczki jądrowej i wymiany makrocząsteczek przez otoczkę jądrową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73975
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lisa A Hawryluk-Gara et al.
Molecular biology of the cell, 19(4), 1753-1762 (2008-02-08)
Transport across the nuclear envelope (NE) is mediated by nuclear pore complexes (NPCs). These structures are composed of various subcomplexes of proteins that are each present in multiple copies and together establish the eightfold symmetry of the NPC. One evolutionarily
Lisa A Hawryluk-Gara et al.
Molecular biology of the cell, 16(5), 2382-2394 (2005-02-11)
The nuclear pore complex (NPC) is an evolutionarily conserved structure that mediates exchange of macromolecules across the nuclear envelope (NE). It is comprised of approximately 30 proteins termed nucleoporins that are each present in multiple copies. We have investigated the
Mariana Lopes dos Santos et al.
International journal of oncology, 28(6), 1441-1461 (2006-05-11)
Over-expression of ERBB2, a member of the family of transmembrane receptor tyrosine kinases, occurs in 15-30% of primary breast tumors and is associated with poor prognosis and chemoresistance to a variety of anticancer drugs. In this study, aiming to identify
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA018410-100UL4061835682508
HPA018410-25UL4061842837625