Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA018246
Sigma-Aldrich
Anti-FXR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1, Anti-hFXR1p
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TESERKDELSDWSLAGEDDRDSRHQRDSRRRPGGRGRSVSGGRGRGGPRGGKSSISSVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FXR1(8087)
Opis ogólny
Gen FXR1 (fragile X mental retardation syndrome-related protein 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3q28. FXR1 należy do rodziny związanej z zespołem łamliwego chromosomu X. Jest autosomalnym paralogiem zespołu upośledzenia umysłowego 1. FXR1 jest białkiem wiążącym RNA i jest zlokalizowany w cytoplazmie. Analiza RT-PCR wykazała ekspresję FXR1 w mózgu, sercu, nerkach i jądrach.
Immunogen
Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FXR1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko 1 związane z zespołem łamliwego chromosomu X (FXR1) odgrywa ważną rolę w rozwoju, ponieważ myszy z nokautem FXR1 umierają wcześnie podczas embriogenezy. FXR1 jest ważne dla prawidłowego rozwoju tkanki mięśniowej. W mioblastach dystrofii mięśniowej twarzowo-łopatkowo-ramieniowej występuje nieprawidłowa ekspresja FXR1, która dereguluje prawidłowy metabolizm mRNA specyficznego dla mięśni. Podobnie, za pośrednictwem miR369-3 połączenie argonauty 2 i FXR1 z elementami bogatymi w AU kieruje aktywacją translacji. FXR1 tworzy kompleks z onkogenami, kinazą białkową C, iota i transformującą komórką nabłonkową-2, powodując progresję guza i wzrost niedrobnokomórkowego raka płuc. Wiązanie plakofilin 1/3 z FXR1 jest ważne dla stabilności określonych mRNA. FXR1 oddziałuje również z białkiem-3 zawierającym domenę tudora i czynnikiem transkrypcyjnym-1 związanym z Bcl-2. Kinaza syntazy glikogenu 3β fosforyluje i reguluje w dół FXR1, regulując w ten sposób wymiary zachowania związane z zaburzeniami nastroju u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74180
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yichao Fan et al.
eLife, 6 (2017-08-03)
Tumor suppressor p53 prevents cell transformation by inducing apoptosis and other responses. Homozygous
Thomas Del'Guidice et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(33), E4610-E4619 (2015-08-05)
Inhibition of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) is a shared action believed to be involved in the regulation of behavior by psychoactive drugs such as antipsychotics and mood stabilizers. However, little is known about the identity of the substrates through
Hannah M Phelps et al.
Journal of pediatric surgery, 54(6), 1198-1205 (2019-03-22)
Wilms tumor (WT) is the most common childhood kidney cancer globally. Our prior unbiased proteomic screen of WT disparities revealed increased expression of Fragile X-Related 1 (FXR1) in Kenyan specimens where survival is dismal. FXR1 is an RNA-binding protein that
Jun Qian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(11), 3469-3474 (2015-03-04)
Aberrant expression of RNA-binding proteins has profound implications for cellular physiology and the pathogenesis of human diseases such as cancer. We previously identified the Fragile X-Related 1 gene (FXR1) as one amplified candidate driver gene at 3q26-29 in lung squamous
Regina Fischer-Kešo et al.
Molecular and cellular biology, 34(23), 4244-4256 (2014-09-17)
Plakophilins 1 and 3 (PKP1/3) are members of the arm repeat family of catenin proteins and serve as structural components of desmosomes, which are important for cell-cell-adhesion. In addition, PKP1/3 occur as soluble proteins outside desmosomes, yet their role in