Kluczowe dokumenty
HPA018191
Sigma-Aldrich
Anti-SESN2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Hi95, Anti-Sestrin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
HSLSSFVFGCGILPEGDADGSPAPQAPTPPSEQSSPPSRDPLNNSGGFESARDVEALMERMQQLQESLLRDEGTSQEEMESRFELEKSESLLVTPSADILEPSPHPDMLCFVEDPTFGY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SESN2(83667)
Opis ogólny
Gen sestrin-2 (SENS2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p35.3. SENS2 należy do rodziny konserwowanych białek antyoksydacyjnych sestrin.
Immunogen
Sestrin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
W komórkach ssaków sestryna-2 (SENS2) zmniejsza stres oksydacyjny poprzez ułatwianie aktywności peroksydazy nadmiernie utlenionych peroksydoksyn. SENS2 wykazuje wysoką ekspresję w rozedmowych płucach ludzi z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i płucach nałogowych palaczy. Mutacyjna inaktywacja SENS2 u myszy zapobiega rozwojowi rozedmy płuc wywołanej dymem papierosowym poprzez indukowanie wzrostu sygnalizacji PDGFRβ (receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu β). Brak SENS2 przygotowuje komórki raka płaskonabłonkowego do apoptozy indukowanej 5-fluorouracylem, a komórki czerniaka do apoptozy indukowanej UV (ultrafioletem) B i wemurafenibem, co sugeruje onkogenną rolę SENS2. Nadekspresja SENS2 w tkankach tłuszczowych hamuje ekspresję białka rozprzęgającego-1, co skutkuje zmniejszoną termogenezą i zwiększoną akumulacją tłuszczu.
Stymulacja receptora dopaminy D2 zwiększa endogenną nerkową ekspresję SENS2, która chroni przed stresem oksydacyjnym i bierze udział w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Podobnie, szlak c-Jun NH2-końcowej kinazy (JNK)/c-Jun zwiększa aktywność SENS2, chroniąc przed uszkodzeniem śródbłonka naczyniowego indukowanym przez angiotensynę II.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72800
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seung-Hyun Ro et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(21), 7849-7854 (2014-05-16)
Uncoupling protein 1 (Ucp1), which is localized in the mitochondrial inner membrane of mammalian brown adipose tissue (BAT), generates heat by uncoupling oxidative phosphorylation. Upon cold exposure or nutritional abundance, sympathetic neurons stimulate BAT to express Ucp1 to induce energy
Regine Bergholdt et al.
PloS one, 4(7), e6250-e6250 (2009-07-18)
Proteins contributing to a complex disease are often members of the same functional pathways. Elucidation of such pathways may provide increased knowledge about functional mechanisms underlying disease. By combining genetic interactions in Type 1 Diabetes (T1D) with protein interaction data
Yu Yang et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(4), 825-832 (2014-07-16)
The dopamine D2 receptor (D2R) decreases renal reactive oxygen species (ROS) production and regulates blood pressure, in part, via positive regulation of paraoxonase 2. Sestrin2, a highly conserved antioxidant protein, regulates intracellular ROS level by regenerating hyperoxidized peroxiredoxins. We hypothesized
Baozhong Zhao et al.
The Journal of biological chemistry, 289(52), 35806-35814 (2014-11-08)
Skin cancer is the most common cancer in the United States and is mainly caused by environmental UV radiation. Reducing skin cancer incidence is becoming an urgent issue. The stress-inducible protein Sestrin2 (Sesn2) plays an important role in maintaining redox
Lao Yi et al.
Cell biology and toxicology, 30(3), 147-156 (2014-05-20)
Sestrin-2 (SESN2) is involved in the cellular response to different stress conditions. However, the function of SESN2 in the cardiovascular system remains unknown. In the present study, we tested whether SESN2 has a beneficial effect on vascular endothelial damage induced