Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA043484
Sigma-Aldrich
Anti-SRSF5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Hrs, Anti-Serine/arginine-rich splicing factor 5, Anti-Sfrs5, Anti-Srp40
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KELCSERVTIEHARARSRGGRGRGRYSDRFSSRRPRNDRRNAPPVRTE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF5(6430)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czynnik splicingowy 5 bogaty w serynę i argininę (SRSF5) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 14. Kodowane białko należy do rodziny białek SR i ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 5 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SRSF5 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu (rozcieńczenie 1:1000).
Działania biochem./fizjol.
Czynnik splicingowy 5 bogaty w serynę i argininę (SRSF5) jest głównym regulatorem splicingu mRNA ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1). Funkcjonuje jako potencjalny marker diagnostyczny dla drobnokomórkowego raka płuc i raka opłucnej z przerzutami. Zwiększona ekspresja SRSF5 zwiększa produkcję mRNA lamin A w komórkach HeLa i fibroblastach pacjentów z zespołem progerii Hutchinsona Gilforda (HGPS), który jest rzadką chorobą genetyczną prowadzącą do przyspieszonego starzenia. Zatem białko to działa jako potencjalna perspektywa terapeutyczna dla przedwczesnego starzenia się.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84343
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced SRSF5 Protein Expression Reinforces Lamin A mRNA Production in HeLa Cells and Fibroblasts of Progeria Patients.
Vautrot V
Human Mutation, 37, 280-291 (2016)
Proteasome-mediated proteolysis of SRSF5 splicing factor intriguingly co-occurs with SRSF5 mRNA upregulation during late erythroid differentiation.
Breig O and Baklouti F
PLoS ONE, 8 (2013)
SRSF5: a novel marker for small-cell lung cancer and pleural metastatic cancer.
Kim HR
Lung Cancer, 99, 57-65 (2016)
Won Cheol Park et al.
BMC cancer, 16, 358-358 (2016-06-11)
Serine/arginine-rich splicing factors (SRSFs) and HNRNPA1 have oncogenic properties. However, their proteomic expressions and practical priority in gastric cancer (GC) and colorectal cancer (CRC) are mostly unknown. To apply SFs in clinics, effective marker selection and characterization of properties in