Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA017995
Sigma-Aldrich
Anti-BCKDK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BCKD-kinase, Anti-BCKDHKIN, Anti-Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase, Anti-[3-Methyl-2-oxobutanoate dehydrogenase [lipoamide]] kinase, mitochondrial precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LLDDHKDVVTLLAEGLRESRKHIEDEKLVRYFLDKTLTSRLGIRMLATHHLALHEDKPDFVGIICTRLSPKKIIEKWVDFARRLCEHKYGNAPRVRINGHVAARFPFIPMPLDY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCKDK(10295)
Opis ogólny
Kinaza dehydrogenazy ketokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCKDK) ulega silnej ekspresji w mięśniach szkieletowych, a kodujący ją gen znajduje się na ludzkim chromosomie 16p11.2.
Immunogen
[3-methyl-2-oxobutanoate dehydrogenase [lipoamide]] kinase, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza dehydrogenazy rozgałęzionych kwasów ketonowych (BCKDK) odgrywa ważną rolę jako negatywny regulator kompleksu dehydrogenazy rozgałęzionych kwasów α-ketonowych (BCKD). Odwracalnie fosforyluje podjednostki BCKD i hamuje jego funkcję. Prowadzi to do zmniejszenia katabolizmu ketokwasów aminokwasów, takich jak leucyna i izoleucyna. Mutacje w genie kodującym BCKDK są powiązane z zaburzeniami neurobehawioralnymi w postaci autyzmu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73446
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angels García-Cazorla et al.
Human mutation, 35(4), 470-477 (2014-01-23)
Inactivating mutations in the BCKDK gene, which codes for the kinase responsible for the negative regulation of the branched-chain α-keto acid dehydrogenase complex (BCKD), have recently been associated with a form of autism in three families. In this work, two
Eric A Muller et al.
The Journal of biological chemistry, 279(43), 44645-44655 (2004-08-11)
The committed step in the pathway for leucine, isoleucine, and valine catabolism is catalyzed by branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase (BCKD). This multienzyme complex is itself regulated through reversible subunit phosphorylation by a specific kinase (BCKD-kinase). Although BCKD is present in the
Michael D Neinast et al.
Cell metabolism, 29(2), 417-429 (2018-11-20)
Elevations in branched-chain amino acids (BCAAs) associate with numerous systemic diseases, including cancer, diabetes, and heart failure. However, an integrated understanding of whole-body BCAA metabolism remains lacking. Here, we employ in vivo isotopic tracing to systemically quantify BCAA oxidation in healthy