Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZMS1099
Sigma-Aldrich
Anti-CD226/DNAM-1 Antibody, clone NewE1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen CD226; cząsteczka pomocnicza DNAX 1; DNAM-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NewE1, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.61 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD226(10666)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon NewE1 jest rekombinowanym mysim przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa CD226/DNAM-1.
Immunogen
Rekombinowany ludzki CD226 o pełnej długości.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek RAW264.7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CD226 w lizacie komórek RAW264.7.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD226 w lizatach z komórek HeLa, tkanki śledziony myszy, ludzkich płytek krwi oraz w komórkach jajnika chomika chińskiego z nadekspresją CD226.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD226 w komórkach jajnika chomika chińskiego transfekowanych ludzkim CD226.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło CD226 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek RAW264.7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CD226 w lizacie komórek RAW264.7.
Opis wartości docelowych
Antygen CD226 (UniProt: Q15762; znany również jako DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD226) jest kodowany przez gen CD226 (znany również jako DNAM1) (Gene ID: 10666) u człowieka. CD226 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-18), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 19-254), domenę transbłonową (aa 255-275) i domenę cytoplazmatyczną (aa 276-336). Zawiera dwie domeny Ig-podobne typu C2 (aa 19-126 i 135-239). Ulega ekspresji w limfocytach T krwi obwodowej, komórkach NK, komórkach B, komórkach dendrytycznych, monocytach/makrofagach. Ulega również ekspresji na dojrzałych komórkach tucznych i komórkach progenitorowych CD34 + pochodzących ze szpiku kostnego, ale nie na komórkach progenitorowych linii erytrocytarnej. CD226 bierze udział w adhezji międzykomórkowej, sygnalizacji limfocytów, cytotoksyczności i wydzielaniu limfokin za pośrednictwem cytotoksycznych limfocytów T (CTL) i komórek NK. Służy jako receptor dla nektynowej cząsteczki adhezji komórkowej 2 (NECTIN2). Po związaniu ligandu stymuluje proliferację limfocytów T i produkcję cytokin, w tym IL-2, IL-5, IL-10 i IL-13 oraz interferonu. Połączenie CD226 z CD155 i/lub CD112, we współpracy z NKp30, indukuje komórki NK do rozpuszczania niedojrzałych komórek dendrytycznych (DC) i promowania proliferacji dojrzałych DC. Dojrzewanie DC promuje następnie odpowiedź immunologiczną poprzez wzmocnienie adaptacyjnego układu odpornościowego. CD226 odgrywa również ważną rolę w zabijaniu komórek nowotworowych przez komórki NK, umożliwiając długotrwałą stabilną interakcję między komórkami NK i komórkami nowotworowymi. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Huang, Z., et al. (2020). Front. Cell Dev. Biol. 8; 564; Kim, JS., et al. (2017). Oncoimmunology 6; e1338994; Shibuya, K., et al. (2003). J. Exp. Med. 198(12); 1829-1839).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)