Kluczowe dokumenty
HPA017925
Sigma-Aldrich
Anti-BCL10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B-cell CLL/lymphoma 10, Anti-B-cell lymphoma/leukemia 10, Anti-Bcl-10, Anti-CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B, Anti-CARD-like apoptotic protein, Anti-CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator, Anti-CIPER, Anti-c-E10, Anti-cCARMEN, Anti-hCLAP, Anti-mE10
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MEPTAPSLTEEDLTEVKKDALENLRVYLCEKIIAERHFDHLRAKKILSREDTEEISCRT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL10(8915)
Opis ogólny
B-cell CLL/lymphoma 10 (BCL10) jest białkiem adaptorowym, które posiada domenę rekrutacji kaspaz (CARD). Składa się z 233 aminokwasów i jest białkiem cytozolowym. Gen BCL10 został przewidziany jako gen podatności na trąd i jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p22.
Immunogen
B-cell lymphoma/leukemia 10 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
B-cell CLL/lymphoma 10 (BCL10) odgrywa ważną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej i jest aktywatorem czynnika jądrowego-κB (NF-κB). Tworzy kompleksy z różnymi białkami, aby pełnić tę funkcję. Wykazano, że brak ekspresji BCL10 zwiększa podatność komórek na ataki bakterii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74200
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Liu et al.
Human molecular genetics, 22(21), 4430-4437 (2013-06-21)
Previous genome-wide association studies (GWASs) identified multiple susceptibility loci that have highlighted the important role of TLR (Toll-like receptor) and CARD (caspase recruitment domain) genes in leprosy. A large three-stage candidate gene-based association study of 30 TLR and 47 CARD
Alip Borthakur et al.
Biochimica et biophysica acta, 1822(8), 1300-1307 (2012-05-15)
Carrageenan, a sulfated polysaccharide that is widely used as a food additive, induces inflammatory responses in animal models and human cells. The carrageenan-induced inflammatory cascades involve toll-like receptor (TLR)4- and B-cell leukemia/lymphoma (BCL)10-dependent activation of NF-κB, leading to increased IL-8
Conor Mc Guire et al.
Journal of neuroinflammation, 11, 124-124 (2014-07-22)
The paracaspase mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1 (MALT1) is crucial for lymphocyte activation through signaling to the transcription factor NF-κB. Besides functioning as a scaffold signaling protein, MALT1 also acts as a cysteine protease that specifically cleaves a