Kluczowe dokumenty
HPA017235
Sigma-Aldrich
Anti-UBA5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ThiFP1, Anti-UFM1-activating enzyme, Anti-Ubiquitin-activating enzyme 5, Anti-Ubiquitin-activating enzyme E1 domain-containing protein 1, Anti-Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GIGKLLLFDYDKVELANMNRLFFQPHQAGLSKVQAAEHTLRNINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDRISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEARMTINTACNELGQTWMESGVSENAVSGHIQLIIPGESACFACAPPLVVAANIDEKTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBA5(79876)
Opis ogólny
Ubiquitin-like modifier activating enzyme 5 (UBA5) to duże wielodomenowe białko należące do rodziny enzymów aktywujących ubikwitynę podobnych do E1. Składa się z miejsca wiążącego cynk, które jest koordynowane przez cztery cysteiny o geometrii tetraedrycznej i domeny adenylacji, po której następuje krótka domena C-końcowa (CTD). U ludzi występuje w dwóch różnych izoformach.
Immunogen
Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ubiquitin-like modifier activating enzyme 5 (UBA5) odgrywa istotną rolę w tworzeniu wysokoenergetycznego wiązania tioestrowego. Ułatwia tworzenie wiązania tioestrowego między końcowym karboksylanem ubikwityny lub modyfikatora podobnego do ubikwityny (UBL) a konserwowaną cysteiną w białku E2, wytwarzając reaktywne jednostki ubikwitylowe do późniejszej ligacji z lizyną substratu. Aktywuje modyfikator ubikwityny 1 w potranslacyjnych modyfikacjach białek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71678
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John-Paul Bacik et al.
The Journal of biological chemistry, 285(26), 20273-20280 (2010-04-07)
E1 ubiquitin-activating enzymes (UBAs) are large multidomain proteins that catalyze formation of a thioester bond between the terminal carboxylate of a ubiquitin or ubiquitin-like modifier (UBL) and a conserved cysteine in an E2 protein, producing reactive ubiquityl units for subsequent
Kanako Tatsumi et al.
Nature communications, 2, 181-181 (2011-02-10)
Post-translational protein modifications are systems designed to expand restricted genomic information through functional conversion of target molecules. Ubiquitin-like post-translational modifiers regulate numerous cellular events through their covalent linkages to target protein(s) by an enzymatic cascade analogous to ubiquitylation consisting of
Franziska Eck et al.
Journal of cell science, 133(18) (2020-08-28)
While studies of the autophagy-related (ATG) genes in knockout models have led to an explosion of knowledge about the functions of autophagy components, the exact roles of LC3 and GABARAP family proteins (human ATG8 equivalents) are still poorly understood. A
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live
Hanna-Mari Koskimaa et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 19(8), 2003-2012 (2010-07-22)
Human papillomavirus can induce a stepwise progression of precursor lesions to carcinoma. Sensitive and specific molecular markers are needed to identify the cervical lesions (CIN) at risk for this progression. hTERT activation could be one indicator of a point of