XX6702501-M
Zespół uchwytu i zaworu
Synonim(y):
Zespół uchwytu, Zespół zaworu
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Warunki transportu
ambient
Poziom jakości
Opis ogólny
Strumień skoncentrowanego rozpuszczalnika lub roztworu do płukania na powierzchniach wymagających umycia. Wystarczy podłączyć dozownik FilterJet do naczynia dozującego, aby zapewnić filtrowanie rozpuszczalnika lub innej cieczy bezpośrednio przed dozowaniem.
Zastosowania: Filtracja rozpuszczalnika przed analizą zanieczyszczeń, płukanie rozpuszczalnikiem obrabianych części i pojemników zbiorczych.
XX6702500 Dozownik rozpuszczalnika FilterJet
Części zamienne
XX6702501 Zespół uchwytu i zaworu
XX6702502 Uszczelki zaworów, PTFE
XX6702506 Przewody ciśnieniowe z adapterami 1/4 in. NPT, PE
XX6702507 Adapter rurki, 1/4 in. NPTM do 1/4 in. rurka
XX6702508 Przewód rurowy, średnica zewnętrzna 6 mm x 3 m, polipropylen
XX6702RK Zestaw części zamiennych do dozownika rozpuszczalnika FilterJet
XX4002500 Uchwyt filtra linii gazowej, 25 mm, stal nierdzewna
XX40025RK Zestaw części zamiennych do uchwytu filtra
Akcesoria
XX6700P05 Zbiornik ciśnieniowy do dozowania, 5 l
YY1301015 Manometr, 0-7 barów
YY2029348 Zawór kulowy, 1/4 in. NPTF, stal nierdzewna
XX6700030 Szybkozłączka i złączka, 1/4 in. NPTM
Zastosowania: Filtracja rozpuszczalnika przed analizą zanieczyszczeń, płukanie rozpuszczalnikiem obrabianych części i pojemników zbiorczych.
XX6702500 Dozownik rozpuszczalnika FilterJet
Części zamienne
XX6702501 Zespół uchwytu i zaworu
XX6702502 Uszczelki zaworów, PTFE
XX6702506 Przewody ciśnieniowe z adapterami 1/4 in. NPT, PE
XX6702507 Adapter rurki, 1/4 in. NPTM do 1/4 in. rurka
XX6702508 Przewód rurowy, średnica zewnętrzna 6 mm x 3 m, polipropylen
XX6702RK Zestaw części zamiennych do dozownika rozpuszczalnika FilterJet
XX4002500 Uchwyt filtra linii gazowej, 25 mm, stal nierdzewna
XX40025RK Zestaw części zamiennych do uchwytu filtra
Akcesoria
XX6700P05 Zbiornik ciśnieniowy do dozowania, 5 l
YY1301015 Manometr, 0-7 barów
YY2029348 Zawór kulowy, 1/4 in. NPTF, stal nierdzewna
XX6700030 Szybkozłączka i złączka, 1/4 in. NPTM
Zastosowanie
Akcesoria do uchwytów filtrów do przygotowywania próbek.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13