Kluczowe dokumenty
HPA015497
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM115 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PP6, Anti-Placental protein 6, Anti-Protein PL6, Anti-Transmembrane protein 115
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KTVKRYDVGAPSSITISLPGTDPQDAERRRQLALKALNERLKRVEDQSIWPSMDDDEEESGAKVDSPLPSDKAPTPPGKGAAPESSLITF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEM115(11070)
Opis ogólny
TMEM115 (białko transmembranowe 115) jest podobnym do receptora transmembranowym białkiem rezydującym w Golgim, które rozciąga się na błonę sześć do ośmiu razy. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p21.3, zajmuje 4,5 kb i składa się z dwóch eksonów. Kodowany mRNA o wielkości 2,2 kb ulega ekspresji w wielu prawidłowych tkankach ludzkich, takich jak piersi, płuca i nerki. Ma silny i wszechobecny wzór ekspresji w zarodku i łożysku. Białko to ulega również koekspresji z członkami rodziny białek onkogennych RAS. Posiada domenę wiążącą feromony, która składa się z motywu romboidalnego. N- i C-końce skierowane są w stronę cytozolu, przy czym C-końce składają się z ~146 aminokwasów i mają charakter hydrofobowy. Masa cząsteczkowa tego białka wynosi ~35 kDa.
Immunogen
Transmembrane protein 115 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TMEM115 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TMEM115 (białko transmembranowe 115) może być zaangażowane w szlaki sygnałowe. Gen ten jest silnie regulowany w dół w jasnokomórkowych rakach nerkowokomórkowych (CC-RCC). Ten wzór ekspresji jest zależny od genu supresorowego nowotworu von Hippel-Lindau (VHL), a nie od niedotlenienia lub HIF1 (czynnik indukowany niedotlenieniem). Wchodzi w interakcje z konserwowanym oligomerycznym kompleksem Golgiego (COG) i bierze udział w transporcie wstecznym Golgi-to-ER (retikulum endoplazmatyczne), który kontroluje stosy Golgiego. Białko to odgrywa również istotną rolę w glikozylacji O-linków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73276
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Shan Ong et al.
Journal of cell science, 127(Pt 13), 2825-2839 (2014-05-09)
Searching and evaluating the Human Protein Atlas for transmembrane proteins enabled us to identify an integral membrane protein, TMEM115, that is enriched in the Golgi complex. Biochemical and cell biological analysis suggested that TMEM115 has four candidate transmembrane domains located
A V Ivanova et al.
The Journal of pathology, 214(1), 46-57 (2007-11-02)
Mutations in the von Hippel-Lindau tumour suppressor gene (VHL) cause the VHL hereditary cancer syndrome and occur in most sporadic clear cell renal cell cancers (CC-RCCs). The mechanisms by which VHL loss of function promotes tumour development in the kidney