UFC703008
Centricon® Plus Centrifugal Filter
MWCO 30 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonim(y):
Centrifuge concentrator
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Amicon®
Właściwości
holdup volume 75 μL
producent / nazwa handlowa
Amicon® Ultra
Centricon®
Parametry
15-70 mL sample volume
metody
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Długość
121 mm
Średnica
6 cm
powierzchnia filtracyjna
19 cm2
wielkość porów
30 kDa MWCO
Zastosowanie
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
•90% typical recovery
•50X to 200X concentration
•Low hold-up volume
•Polypropylene housing minimizes binding
•Deadstop prevents spinning to dryness
•Ready to use. Nothing to assemble
Applications:
•Concentrating and desalting chromatography column eluates
•Concentrating monoclonal antibodies
•Concentrating proteins or viruses from culture supernatants
•Clarifying tissue homogenates and cell lysates
•Buffer exchange or diafiltration
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Poznaj zasady działania membran ultrafiltracyjnych i korzyści związane z przygotowywaniem próbek białek, w tym z wymianą rozpuszczalników i zatężaniem próbek.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.