Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA014967
Sigma-Aldrich
Anti-SLC12A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Anti-Kidney-specific Na-K-Cl symporter, Anti-Solute carrier family 12 member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MSLNNSSNVFLDSVPSNTNRFQVSVINENHESSAAADDNTDPPHYEETSFGDEAQKRLRISFRPGNQECYDNFLQSGETAKTDASFHAYDSHTNTYYLQTFGHNTMDAVPKIEYYRNTGSI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
SLC12A1 (solute carrier family 12, member 1) jest członkiem rodziny SLC12A elektrycznie obojętnych kotransporterów kationowo-chlorkowych, która zawiera zarówno kotransportery NaCl, jak i KCl. Jest to wrażliwy na bumetanid kotransporter Na-K-2Cl i jest również nazywany NKCC2. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 15 (NKCC2). Transporter ten znajduje się głównie w błonie plazmatycznej i ma trzy różne izoformy, a mianowicie NKCC2B, NKCC2A i NKCC2F. Ma dwanaście helis transbłonowych, z N-końcem skierowanym w stronę cytoplazmy. Jego domena transportowa składa się z dwóch strukturalnie homologicznych domen, z których każda składa się z 5 helis. Ma duży C-końcowy, obecny wewnątrzkomórkowo, który jest odpowiedzialny za dimeryzację białka.
Immunogen
Solute carrier family 12 member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC12A1 (solute carrier family 12, member 1) odgrywa kluczową rolę w homeostazie ciśnienia krwi i odgrywa dominującą rolę w transporcie soli w grubej wstępującej kończynie pętli Henlego. Jest on odpowiedzialny za jednoczesny ruch Na+, 1 K+ i 2 Cl- przez błonę plazmatyczną. Podwyższona aktywność tego transportera prowadzi do dziedzicznego nadciśnienia tętniczego. Mutacje w tym genie są powiązane z zespołem Barttera typu I (BS), który charakteryzuje się hipokaliemią, nadmiernym wyczerpaniem objętości i zasadowicą metaboliczną, zwykle prowadzącą do śmierci prenatalnej. Mutacje w tym genie są również związane z nietypowym zespołem Barttera typu I, który obejmuje również ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych. Rzadkie mutacje w tym genie prowadzą do zmniejszonego wchłaniania zwrotnego soli w nerkach, co skutkuje niedociśnieniem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73255
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Carota et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 199(3), 327-338 (2010-02-12)
Salt reabsorption across the apical membrane of cells in the thick ascending limb (TAL) of Henle is primarily mediated by the bumetanide-sensitive Na(+)/K(+)/2Cl(-) cotransporter NKCC2. Three full-length splice variants of NKCC2 (NKCC2B, NKCC2A and NKCC2F) have been described. The NKCC2
Masanori Adachi et al.
Endocrine journal, 54(6), 1003-1007 (2007-11-14)
Bartter syndrome (BS) type 1, also referred to antenatal BS, is a genetic tubulopathy with hypokalemic metabolic alkalosis and prenatal onset of polyuria leading to polyhydramnios. It has been shown that BS type 1 is caused by mutations in the
Patrick G J F Starremans et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 14(6), 1419-1426 (2003-05-23)
Bartter syndrome (BS) is a heterogeneous renal tubular disorder affecting Na-K-Cl reabsorption in the thick ascending limb of Henle's loop. BS type I patients typically present with profound hypokalemia and metabolic alkalosis. The main goal of the present study was
Hajime Yamazaki et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 24(2), 415-418 (2008-10-03)
Type I Bartter syndrome (BS) is caused by mutations of the Na-K-2Cl cotransporter (NKCC2)-encoding SLC12A1 gene. The clinical phenotype of this severe form of BS is characterized by polyhydramnios, premature delivery, failure to thrive, and nephrocalcinosis, and the diagnosis is
Monica Carmosino et al.
Biology of the cell, 104(4), 201-212 (2012-01-04)
The central role of Na+-K+-2Cl- cotransporter type 2 (NKCC2) in vectorial transepithelial salt reabsorption in thick ascending limb cells from Henle's loop in the kidney is evidenced by the effects of loop diuretics, the pharmacological inhibitors of NKCC2, that are