Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZMS1089
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquitin Lys63 Antibody, clone HWA4C4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Ub
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HWA4C4, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aλ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBB(7314)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon HWA4C4 jest rekombinowanym mysim przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa białka znakowane ubikwityną Lys 63.
Immunogen
Rozgałęziony peptyd odpowiadający miejscu ubikwitynacji Lys63. C-koniec peptydu ubikwityny 71-76 (RLRGG) został przyłączony do K63 w peptydzie ubikwityny 58-63 (CDYNIQKEST).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HeLa traktowanych MG132.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ubikwitynę Lys63 w lizacie z komórek HeLa traktowanych MG132 (25 nM; 4 h), ale nie w komórkach nietraktowanych.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ubikwitynę Lys63 w ubikwitynie K63, ubikwitynie K11 i ubikwitynie K48.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowaną ubikwitynę-Lys63 z KD wynoszącym 5,2 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła rekombinowaną ubikwitynę Lys63, ale nie ubikwitynę K11 lub białko GST.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie z komórek HeLa traktowanych MG132.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ubikwitynę Lys63 w lizacie z komórek HeLa traktowanych MG132 (25 nM; 4 h), ale nie w komórkach nieleczonych.
Opis wartości docelowych
Ubikwityna (Ub) jest początkowo produkowana jako 229 aminokwasowe białko prekursorowe poliubikwityny-B (UniProt: P0CG47) kodowane przez gen UBB (Gene ID: 7314) lub 685 aminokwasowe białko prekursorowe poliubikwityny-C (UniProt: P0CG48) kodowane przez gen UBC (Gene ID: 7316) u człowieka. Ub istnieje albo kowalencyjnie przyłączony do innego białka, albo wolny (niezakotwiczony). Gdy jest związany kowalencyjnie, jest sprzężony z białkami docelowymi poprzez wiązanie izopeptydowe albo jako monomer (monoubikwityna), polimer połączony przez różne reszty lizyny ubikwityny (łańcuchy poliubikwityny) lub liniowy polimer połączony przez inicjującą metioninę (Met) ubikwityny (liniowe łańcuchy poliubikwityny). Ub jest połączony kowalencyjnie poprzez swój karboksylowy koniec (Gly76) z resztami lizyny w docelowych białkach. W danym białku docelowym reszta lizyny może być połączona z pojedynczą cząsteczką Ub (monoubikwitylowana) lub z łańcuchem cząsteczek Ub (poliubikwitylowana). W łańcuchu poliUb cząsteczki Ub mogą być połączone przez jedną z siedmiu reszt lizyny (K6, K11, K27, K29, K33, K48 i K63). Łańcuchy poliubikwitynowe, po przyłączeniu do białka docelowego, pełnią różne funkcje w zależności od reszty lizyny połączonej ubikwityny. Na przykład, wiązanie lizyny 6 może być zaangażowane w naprawę DNA; wiązanie lizyny 11 jest zaangażowane w degradację związaną z retikulum endoplazmatycznym (ERAD) i regulację cyklu komórkowego, a wiązanie lizyny 29 jest zaangażowane w degradację lizosomalną. Łańcuchy związane z lizyną 48 oznaczają białka do degradacji proteasomalnej, podczas gdy łańcuchy związane z lizyną 63 są zaangażowane w endocytozę, odpowiedzi na uszkodzenia DNA oraz w sygnalizację prowadzącą do aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-kB. Ubikwityna ulega fosforylacji przy serynie 57 przez kinazę ubikwitynową, a ta fosforylacja jest ważnym modyfikatorem funkcji ubikwityny, szczególnie w odpowiedzi na stres proteotoksyczny. Ta fosforylacja może być również czynnikiem decydującym o tym, czy ubikwityna jest poddawana recyklingowi czy degradacji podczas sortowania ciał wielopęcherzykowych na endosomach. (Ref.: Hepowit, NL., et al (2020). eLife 9; e58155; Lee, S., et al. (2017) eLife. 6; e29176).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)