Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA002318
Sigma-Aldrich
Anti-GLDC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glycine cleavage system P-protein, Anti-Glycine decarboxylase, Anti-Glycine dehydrogenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ILNANYMAKRLETHYRILFRGARGYVGHEFILDTRPFKKSANIEAVDVAKRLQDYGFHAPTMSWPVAGTLMVEPTESEDKAELDRFCDAMISIRQEIADIEEGRIDPRVNPLKMSPHSLTCVTSSHWDRPYSREVAAFPLPFVKPENK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLDC(2731)
Opis ogólny
GLDC (dekarboksylaza glicynowa) to dekarboksylaza α-aminokwasów zawierająca fosforan pirydoksalu (PLP), która koduje białko P.
Immunogen
Glycine dehydrogenase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GLDC (dekarboksylaza glicynowa) ma działanie indukujące glikolizę i metabolizm glicyny/seryn. Efekt ten zmienia metabolizm pirymidyn w regulacji proliferacji komórek nowotworowych. Mutacja w GLDC powoduje nieketotyczną hiperglikemię, zwaną również encefalopatią glicynową. Katalizuje ona reakcję dekarboksylacji glicyny poprzez usuwanieCO2 z substratu glicyny bez uwalniania oczekiwanej grupy aminowej, tj. metyloaminy. Zamiast wytwarzania metyloaminy jako produktu końcowego, reakcja kończy się wytworzeniem ugrupowania aminometylowego. Ten nietypowy mechanizm dekarboksylacji wytwarza H-białko-S-aminometylodihydrolipolizynę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86183
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer M Love et al.
Journal of child neurology, 29(1), 122-127 (2013-01-26)
Nonketotic hyperglycinemia is an inborn error of glycine metabolism. It manifests mostly as an acute encephalopathy in the neonatal period, although later, atypical presentations have also been reported. Mutations in 3 different genes have been implicated in nonketotic hyperglycinemia. Here
Maybelle Kho Go et al.
Biochemistry, 53(5), 947-956 (2014-01-29)
Glycine decarboxylase (GLDC) is a metabolic oncogene that links glycine metabolism with tumorigenesis. In humans, GLDC is part of a multienzyme complex (which includes the lipoyl-containing H-protein) that couples the decarboxylation of glycine to the biosynthesis of serine. Details of
Wen Cai Zhang et al.
Cell, 148(1-2), 259-272 (2012-01-10)
Identification of the factors critical to the tumor-initiating cell (TIC) state may open new avenues in cancer therapy. Here we show that the metabolic enzyme glycine decarboxylase (GLDC) is critical for TICs in non-small cell lung cancer (NSCLC). TICs from
Junko Kanno et al.
Journal of medical genetics, 44(3), e69-e69 (2007-03-16)
Non-ketotic hyperglycinaemia (NKH) is an inborn error of metabolism characterised by accumulation of glycine in body fluids and various neurological symptoms. NKH is caused by deficiency of the glycine cleavage multienzyme system with three specific components encoded by GLDC, AMT
Christiaan F Labuschagne et al.
Cell reports, 7(4), 1248-1258 (2014-05-13)
Previous work has shown that some cancer cells are highly dependent on serine/glycine uptake for proliferation. Although serine and glycine can be interconverted and either might be used for nucleotide synthesis and one-carbon metabolism, we show that exogenous glycine cannot