Kluczowe dokumenty
HPA002852
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KA6 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-90 kDa ribosomal protein S6 kinase 6 antibody produced in rabbit, Anti-RSK-4 antibody produced in rabbit, Anti-Ribosomal S6 kinase 4 antibody produced in rabbit, Anti-Ribosomal protein S6 kinase α-6 antibody produced in rabbit, Anti-S6K-α 6 antibody produced in rabbit, Anti-p90-RSK 6 antibody produced in rabbit, Anti-pp90RSK4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PFKPASGKPDDTFCFDPEFTAKTPKDSPGLPASANAHQLFKGFSFVATSIAEEYKITPITSANVLPIVQINGNAAQFGEVYELKEDIGVGSYSVCKRCIHATTNMEFAVKIIDKSK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KA6(27330)
Immunogen
Ribosomal protein S6 kinase α-6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białka rybosomalnego S6, 90kDa, polipeptyd 6 jest białkiem kodowanym przez gen RPS6KA6 u ludzi. Jest członkiem rodziny kinaz serynowo-treominowych (Ser/Thr) i genu związanego z p53. Gen ten reguluje replikacyjne i indukowane stresem starzenie się różnych komórek. Jest potencjalnym supresorem nowotworów w wielu nowotworach i może działać jako cenny biomarker do badania kancerogenezy i progresji raka piersi. Jego wzór ekspresji i mechanizmy molekularne w RCC (rak nerkowokomórkowy) wskazują, że może on być potencjalnym niezależnym czynnikiem prognostycznym i służy jako nowy potencjalny cel terapeutyczny dla pacjentów z RCC. Regulacja w dół tego genu w raku piersi sugeruje, że jest to gen supresorowy raka piersi. Gen ten jest przypuszczalnym genem supresorowym nowotworu i jest celem szlaku sygnałowego ERK.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74339
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiuyun Li et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(1), 793-793 (2013-12-18)
Breast cancer is one of the most common cancers and is the second leading cause of cancer-related death in women worldwide. Ribosomal s6 kinase4 (RSK4) is a potential tumor suppressor in multiple cancers, while its role in breast cancer is
Jian-lun Liu et al.
Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal of oncology], 33(6), 452-456 (2011-08-31)
To study the expression and clinical significance of ribosomal S6 kinase-4 (RSK-4) in breast cancer and explore the role of RSK-4 in the genesis and development of breast cancer. The expression levels of RSK-4 mRNA and protein were detected in
Summer B Dewdney et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(8), 2120-2129 (2011-03-05)
Effective treatments for advanced endometrial cancer are lacking. Novel therapies that target specific pathways hold promise for better treatment outcomes with less toxicity. Mutation activation of the FGFR2/RAS/ERK pathway is important in endometrial tumorigenesis. RPS6KA6 (RSK4) is a putative tumor
Zhiyong Yin et al.
Cardiovascular diabetology, 11, 12-12 (2012-02-03)
The decrease and dysfunction of endothelial progenitor cells (EPCs) has been assumed as an important cause/consequence of diabetes mellitus (DM) and its complications, in which the senescence of EPCs induced by hyperglycemia may play an immensurable role. However, the mechanisms
L Fan et al.
British journal of cancer, 109(5), 1137-1146 (2013-08-15)
The expression and function of ribosomal s6 protein kinase 4 (RSK4) in renal cell carcinoma (RCC) are unknown. Immunohistochemistry was used to detect the expression of RSK4 in RCC, and the relationship between RSK4 expression and clinicopathological features as well
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002852-25UL4061841201281
HPA002852-100UL4061835668090